OligoArchitect™ Online
开放式设计工具l        参数词汇表 (PDF)        外显子设计方案 (PDF)
针对常规需求,使用行业标准 Beacon Designer™ (PREMIER Biosoft) 支持的 OligoArchitect 在线设计工具改进您的检测。用户友好的界面利用最新的算法,实时提供结果,支持多达 10,000 个碱基对的模板,并允许调整输入参数,如均聚物运行/重复最大长度,G/C 钳位长度和最大引物对 TM 错配。
规格
设计模块 PCR 和 qPCR 应用
  •  SYBR®Green I 引物
  •  双标记探针1
  •  分子信标2
  •  LightCycler®Probes3
  •  Scorpions® 探针
  • 传统 PCR
  • SNP 检测
  • 等位基因鉴别
  • 病原体检测
  • 复用
  •  病毒载量定量
  •  基因表达分析
  •  基因拷贝测定
  •  终点基因分型
修改
将 LNA®  添加到双标记探针、分子信标和 LightCycler 探针
也称为水解探针,用于 5'-核酸酶分析
也称为杂交探针
也称为双杂交探针 
4
 寡核苷酸中无qPCR 探针的锁核酸在除美国以外的地区均可购得。
OligoArchitect online 易于使用:注册或登录,选择一个设计模块,键入您的检测名称,输入您的序列,然后单击搜索。如果您想要调整默认设置(下载术语表 以了解有关各种可调参数的详细信息),则可以添加或删除 SNP 并选择“引物参数”或“探针参数”。
所有已报告的序列、相关属性和分析参数均可导出到 Excel 和方便的电子邮件订购。
 材料