SnapFast™克隆及表达载体选择图表
面对1600多种载体,您可能不知所措。为了帮助您选择满足研究需求的合适载体 ,可参考以下的表格
含FLAG和3xFLAG标签的细菌载体选择
货号 FLAG标签 OmpA分泌标签 氨苄选择标记   EKT切割标签 启动子
N端 C 端 诱导型 TAC T7 Lac
OGS632 x     x x x x  
OGS633 x   x x x x x  
OGS634   x   x x x x  
OGS635   x x x x x x  
OGS636 x     x x x   x
带FLAG和3xFLAG标签的哺乳动物载体选择
货号 FLAG标签 FLAG标签 C-myc tag EKT切割标签 PPT分泌标签 氨苄选择标记(细菌) 新霉素选择标记(哺乳动物) 启动子
N端 C-端 N-端 C-端 C-端 组成型 CMV
OGS618 x         x   x   x  
OGS619   x       x   x   x  
OGS620     x     x   x   x  
OGS621     x     x x x   x  
OGS622     x   x x x x   x  
OGS623     x   x x   x   x  
OGS624 x         x x x x x  
OGS625 x         x   x x x  
OGS626     x     x x x x x  
OGS627     x     x   x x x  
OGS628       x   x x x x x  
OGS629       x   x   x x x  
OGS630     x   x x x x x x  
OGS631     x   x x   x x x  
荧光报告基团载体选择
荧光报告基团基因质粒
  GFP
(DaGFP)
YFP
(KrYFP)
CFP
(FrCFP)
单一基因载体 选择可驱动报告基团基因的启动子 CMV启动子 OGS242 OGS510 OGS509
最小CMV启动子 OGS573 OGS574 OGS575
插入相应启动子的系统 MCS上游含有polyA - 将背景降至最低 Prom-MCS-pAa OGS241 OGS614 OGS615
MinProm-pAb OGS251
CMVe-pAc OGS257
不含上游pA - 更适合于克隆至逆转录病毒或慢病毒 Prom MCS(无pA)a OGS347
MinProm(无pA)b OGS362
CMVe(无pA)c OGS368
双基因启动子(将你的目的基因加入MCS,并受CMV启动子控制) 选择可驱动报告基团基因的启动子 RSV OGS243 OGS516 OGS515
泛素   OGS513 OGS512
PGK OGS390 OGS611 OGS610
IRES(内部核糖体进入位点)
FMDV OGS289 OGS521 OGS522
EMCV OGS315 OGS518 OGS519
报告基团融合蛋白构建体 参考单独的表格
注:
(a)PromMCS质粒不含有可驱动报告基团基因的启动子,但它们含有多个插入启动子的独特限制性酶切位点。
(b)MinProm质粒含有驱动报告基团基因最小的HSV TK启动子,以及插入专门定义序列(例如转录因子结合位点)的上游MCS。
(c)CMV质粒在MCS上游含有CMV增强子,可用于插入相应的启动子。CMV增强子应该会增强其活性。
融合报告基团载体选择
哺乳动物报告基团融合蛋白质粒
N 端标签质粒为蓝色
C 端标签质粒为红色
荧光素酶报告基团载体选择
荧光素酶报告基因质粒
  Firefly Luc
(细胞质来源)
Renilla Luc
(细胞质来源)
iLumena Luc (分泌型)
单一基因载体 选择可驱动报告基团基因的启动子 CMV启动子 OGS105 OGS101
OGS594 (+Puro)
OGS104
最小CMV启动子 OGS577 OGS572 OGS576
其他启动子   CAG OGS506 (+Puro)  
可插入相应启动子的系统 MCS上游含有polyA - 将背景降至最低 Prom-MCS-pAa OGS238 OGS239 OGS240
MinProm-pAb OGS248 OGS249 OGS250
CMVe-pAc OGS254 OGS255 OGS256
不含上游pA - 更适合于克隆至逆转录病毒或慢病毒 Prom MCS (无pA)a OGS371 OGS372 OGS373
MinProm (无pA)b OGS359 OGS360 OGS361
CMVe (无pA)c OGS365 OGS366 OGS367
选择可驱动报告基团基因的启动子 RSV OGS17 OGS18 OGS19
双基因启动子(将你的目的基因加入MCS,并受CMV启动子控制)
泛素 OGS157 OGS158 OGS159
PGK OGS392 OGS391 OGS393
IRES(内部核糖体进入位点) FMDV OGS287    
EMCV  
报告基团融合蛋白构建体  参考单独的表格
注:
(a)PromMCS质粒不含有可驱动报告基团基因的启动子,但含有多个插入启动子的独特限制性酶切位点。
(b)MinProm质粒含有驱动报告基团基因的最小HSV TK启动子,以及用于插入指定序列(例如转录因子结合位点)的上游MCS。
(c)CMV质粒在MCS上游含有CMV增强子,可用于插入相应的启动子。CMV增强子应该会增强其活性。
比色报告基团载体选择
比色报告基因质粒
  碱性磷酸酶SEAP(分泌的) β-半乳糖苷酶(细胞质的) CAT氯霉素乙酰转移酶(细胞质的)
单一基因载体 选择可驱动报告基团基因的启动子 CMV启动子 OGS102 OGS103 OGS511
OGS1378 (puro)
最小CMV启动子 OGS570 OGS571 OGS578
其他启动子 Chicken beta actin OGS598 CAG OGS508  
可插入相应启动子的系统 MCS上游含有polyA-将背景降至最低 Prom-MCS-pAa OGS236 OGS237 OGS616
MinProm-pAb OGS246 OGS247  
CMVe-pAc OGS252 OGS253  
不含上游pA - 更适合于克隆至逆转录病毒或慢病毒 Prom MCS (no pA 无pA)a OGS369 OGS370  
MinProm (no pA无pA)b
MinProm(无pA)b
OGS357 OGS358  
CMVe (no pA)c
CMVe(无pA)c
OGS363 OGS364  
双基因启动子(将你的目的基因加入MCS,并受CMV启动子控制) 选择可驱动报告基团基因的启动子 RSV OGS15 OGS16 OGS517
泛素 OGS155 OGS156 OGS514
PGK OGS388 OGS389 OGS609
IRES(内部核糖体进入位点) FMDV OGS285 OGS286 OGS523
EMCV OGS295
OGS602 (puro)
OGS296 OGS520
报告基团融合蛋白构建体 参考单独的表格
NOTES:
(a)PromMCS质粒不含可驱动报告基团基因的启动子,但含有多插入独特个启动子的限制性酶切位点。
(b)MinProm质粒含有驱动报告基团基因的最小HSV TK启动子,以及用于插入专门定义序列(例如转录因子结合位点)的上游MCS。
(c)CMV质粒在MCS上游含有CMV增强子,可用于插入相应的启动子。CMV增强子应该会增强其活性
正在寻找更多的载体以更快推进您的实验?快来Oxford Genetics™设计和构建定制克隆载体。更多信息请见Oxford Genetics – Sigma的分子生物学及合成生物学应用中克隆及表达载体合作伙伴。