元素周期表
周期表(也称为元素周期表)经过组织排列,使科学家可以快速辨别单个元素的性质,例如它们的质量、电子数、电子构型及其独特的化学性质。金属元素位于周期表的左侧,而非金属周期表位于周期表的右侧。Dmitri Mendeleev最先对元素进行组织排列,以帮助我们对其进行进一步研究。
元素周期表包含元素名称、原子序数、符号和质量,并具有颜色编码,以便学生和研究人员参考。为了快速参考,请转到元素名称按字母顺序排列的元素周期表
单击图像,以查看或下载元素周期表。
含元素名称和电负性的元素周期表
此元素周期表按元素名称的字母顺序列出元素,包含、元素符号、原子序数和Pauling电负性值,以便快速简单地参考。
元素名称 符号 原子序数 电负性(X)
Ac 89 1.1
Al 13 1.61
Am 95 1.3
Sb 51 2.05
Ar 18  
As 33 2.18
At 85 2.2
Ba 56 0.89
Bk 97 1.3
Be 4 1.57
Bi 83 2.02
Bh 107  
B 5 2.04
Br 35 2.96
Cd 48 1.69
Ca 20 1
Cf 98 1.3
C 6 2.55
Ce 58 1.12
Cs 55 0.79
Cl 17 3.16
Cr 24 1.66
Co 27 1.88
Cu 29 1.9
Cm 96 1.3
Ds 110  
钅杜 Db 105  
Dy 66 1.22
Es 99 1.3
Er 68 1.24
Eu 63  
Fm 100 1.3
F 9 3.98
Fr 87 0.7
Gd 64 1.2
Ga 31 1.81
Ge 32 2.01
Au 79 2.54
Hf 72 1.3
钅黑 Hs 108  
He 2  
Ho 67 1.23
H 1 2.2
In 49 1.78
I 53 2.66
Ir 77 2.2
Fe 26 1.83
Kr 36 3
La 57 1.1
Lr 103  
Pb 82 2.33
Li 3 0.98
Lu 71 1.27
Mg 12 1.31
Mn 25 1.55
钅麦 Mt 109  
Md 101 1.3
Hg 80 2
Mo 42 2.16
Nd 60 1.14
Ne 10  
Np 93 1.36
Ni 28 1.91
Nb 41 1.6
N 7 3.04
No 102 1.3
Oganesson Uuo 118  
Os 76 2.2
O 8 3.44
Pd 46 2.2
P 15 2.19
Pt 78 2.28
Pu 94 1.28
Po 84 2
K 19 0.82
Pr 59 1.13
Pm 61  
Pa 91 1.5
Ra 88 0.9
Rn 86  
Re 75 1.9
Rh 45 2.28
Rg 111  
Rb 37 0.82
Ru 44 2.2
钅卢 Rf 104  
Sm 62 1.17
Sc 21 1.36
钅喜 Sg 106  
Se 34 2.55
Si 14 1.9
Ag 47 1.93
Na 11 0.93
Sr 38 0.95
S 16 2.58
Ta 73 1.5
Tc 43 1.9
Te 52 2.1
Tb 65  
Tl 81 1.62
Th 90 1.3
Tm 69 1.25
Sn 50 1.96
Ti 22 1.54
W 74 2.36
Ununbium Uub 112  
Ununhexium Uuh 116  
Ununpentium Uup 115  
Ununquadium Uuq 114  
Ununseptium Uus 117  
Ununtrium Uut 113  
U 92 1.38
V 23 1.63
Xe 54 2.6
Yb 70  
Y 39 1.22
Zn 30 1.65
Zr 40 1.33