蛋白酶抑制剂-不要在样品准备过程中丢失蛋白质
保护您的蛋白完好
对于研究人员而言,蛋白酶抑制剂是一种重要的实用试剂,可以帮助其通过内源性蛋白酶来抑制蛋白在组织或细胞提取物中的一般降解。但在分离和鉴定过程中,蛋白酶可能对蛋白质命运构成威胁。
蛋白酶通常可分为四类蛋白水解酶:
  • 丝氨酸蛋白酶类:包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶。
  • 半胱氨酸蛋白酶类:包括木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和溶酶体组织蛋白酶。
  • 天冬氨酸蛋白酶类:包括胃蛋白酶和凝乳酶
  • 金属蛋白酶类:包括热钼素和羧肽酶
在分离和鉴定过程中,其中的一类或全部四类蛋白酶可能危及蛋白质的命运,因此先后诞生了广泛的蛋白酶抑制剂和混合物来抑制多类蛋白酶,保护蛋白完整性。
蛋白酶抑制剂混合物可在提取和纯化过程中保障蛋白的完整性以及在样品制备过程中保护您的蛋白完好。Sigma-Aldrich提供了目前市面上最广泛的成熟蛋白酶抑制剂和蛋白酶抑制剂混合物。此外,我们的产品线还包括Roche cOmplete蛋白酶抑制剂混合物。
Sigma-Aldrich提供了最广泛的成熟蛋白酶抑制剂和蛋白酶抑制剂混合物,非常适合在细胞裂解后维持并保留蛋白功能。
  • 产品线现包括Roche cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂
  • 粉末、溶液或片剂形式可选
  • 几乎可抑制任何类型样品(组织或细胞)中的蛋白酶
  • 针对特定应用优化的特殊配方
有关我们单独的蛋白酶抑制剂,请见:sigma-aldrich.com/proteaseinhibitors
有关我们的蛋白酶抑制剂混合物,请见:sigma-aldrich.com/proteaseinhibitorscocktails
Protease Inhibitor Cocktails
货号 样品类型 抑制特异性 其他信息 包装规格
I3911 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和金属蛋白酶 水溶性冻干粉末 一瓶制备100 mL混合物溶液
4693116001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 标准Roche cOmplete 20片
11697498001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 标准Roche cOmplete 20片
11836145001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 标准Roche cOmplete 3 × 20片
4693124001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 Mini-Roche cOmplete 30片
11836153001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 Mini-Roche cOmplete 25片
5892988001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,金属和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA-Roche cOmplete 2 × 10片
6538304001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,金属和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA-Roche cOmplete 6 × 10片
5892970001 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,金属和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA, Mini-Roche cOmplete 30片
P2714 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和金属蛋白酶 经过通用样品优化和测试 一瓶制备100 mL混合物溶液
S8820 常规样品 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和金属蛋白酶 经过常规样品优化和测试 20片
P8465 细菌 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸,金属蛋白酶和氨基肽酶 各种大肠杆菌 5 mL, 25mL
P8340 哺乳动物 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸,金属蛋白酶和氨基肽酶 按1:100比例应用于未稀释的血液样本、肝组织提取物和CHO细胞裂解物 1mL, 5mL
I3786 哺乳动物 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和氨基肽酶 DMSO溶液 • 1 mL • 5 mL
MSSAFE 哺乳动物 蛋白酶/ 磷酸酶抑制剂 水溶性冻干粉末 1VL
P9599 植物 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸,金属蛋白酶和氨基肽酶 经过芸豆、豌豆、小麦、烟草和拟南芥提取物测试 1mL, 5mL
P8215 酵母 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和金属蛋白酶 啤酒酵母细胞 1mL, 5mL
4693132001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸和半胱氨酸 不含EDTA的Roche cOmplete 20片
11873580001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶 不含EDTA的Roche cOmplete 20片
5056489001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶 不含EDTA的Roche cOmplete 3 × 20片
04693159001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶 Mini,不含EDTA的Roche cOmplete 30片
11836170001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶 Mini,不含EDTA的Roche cOmplete 25片,玻璃瓶装  
5892953001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA,不含EDTA的Roche cOmplete 2 × 10片
6538282001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA,不含EDTA的Roche cOmplete 6 × 10片
5892791001 组氨酸标记蛋白 丝氨酸,半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶 ULTRA,Mini,不含EDTA的Roche cOmplete 30片
P8849 组氨酸标记蛋白 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和嗜热菌蛋白酶和氨基肽酶 大肠杆菌细胞;杆状病毒感染草地叶蛾子蛹卵巢细胞 1mL, 5mL
S8830 组氨酸标记蛋白 丝氨酸,半胱氨酸,天冬氨酸和金属蛋白酶 针对HIS-Select培养基应用经过优化和测试 20 片
P1860 组织培养基 丝氨酸半胱氨酸,天冬氨酸蛋白酶和氨基肽酶 培养基中孵育48小时后,在新鲜培养基中加入新鲜抑制剂 1 mL
单独的蛋白酶抑制剂请见:
sigma-aldrich.com/proteaseinhibitors