阿片受体
阿片受体在脑中分布广泛,见诸于脊髓、外周感觉神经和自主神经中。阿片受体家族有三个特征成员,分别用希腊符号δ、k和μ表示。由于结构高度同源,ORL1受体也被归入该家族。1996年,国际药理学联合会(IUPHAR)命名委员会将这些受体分别更名为OP1、OP2、OP3和OP4,但这种命名法并不受欢迎。业内还提出了一种命名法(X-阿片肽受体),命名为:μ或MOP;δ或DOP;k或KOP;以及ORL1或NOP受体。方便起见,以下讨论使用原始命名法。
 生理上,阿片受体由以下内源性阿片肽基因产物激活:脑啡肽原(产生甲硫氨酸-和亮氨酸-脑啡肽,分别为Met-enk、Leu-enk)、强啡肽原(产生强啡肽A、B和α-新内啡肽)、阿黑皮素原(产生β-内啡肽)和痛敏肽原(产生痛敏肽,又称孤啡肽FQ)。Met-enk和Leu-enk对δ受体的亲和力最强,对μ受体的亲和力较弱,对k受体的亲和力非常弱;强啡肽对k受体具有优先亲和力,但可与μ和δ类型受体高亲和力结合;β-内啡肽可与μ和δ受体高亲和力结合,但对k受体几乎没有亲和力。这些肽都是其同源受体的完全激动剂。衍生自未知前体的内吗啡肽-1和-2是内源性肽,对μ受体具有高选择性。这些并不是普通的肽,它们还是部分激动剂。脑啡肽原、强啡肽原或阿黑皮素原肽产物或内吗啡肽对ORL1受体均无亲和力。同样,ORL1受体激动剂痛敏肽对μ、δ或k受体也没有明显的亲和力。
目前已经克隆了四种受体类型,均为7-跨膜受体,可激活百日咳毒素不敏感Gαi/o家族的G蛋白,包括Gαz。证据表明μ、δ和k阿片受体存在亚型,但观察到的功能差异和药理学差异的分子基础尚不清楚。推定的δ1和δ2受体可根据激动剂配体和拮抗剂配体进行区分。然而,只有一个δ受体基因,其蛋白产物具有推定δ2受体的特性。所提出的μ1和μ2受体主要区别在于拮抗剂纳洛肼明显优先阻断μ1型受体。只克隆出一个μ受体基因,对应于推定的μ1受体,但已报道了由可变剪接产生的几种形式的μ-受体mRNA。这些mRNA编码的受体在C末端尾部有所不同,且与阿片类物质配体的结合存在细微差异;变体的作用尚不清楚。对U69593具有高亲和力的k克隆受体是k1亚型。所提出的k2和k3亚型在分子和药理学术语中都很难定义。随着阿片受体异二聚体或异寡聚体(似乎与单体受体的性质有所不同)鉴定技术的发展,对亚型的解释逐步深入。与k1受体结合的配体的一个有趣新成员是迷幻剂salvinorin-A。这是一种高效强力的k激动剂,但不寻常的是它不含氮原子。
内源性阿片系统在调节疼痛感知方面起到功能性作用,因此阿片受体激动剂是有效的镇痛药。阿片受体还存在于下丘脑中,可影响温度调节和激素分泌控制。在前脑中,内源性阿片类物质参与行为的强化,而且在焦虑和情绪表达中似乎也起作用。阿片类物质可影响胃肠道和自主神经系统的功能。
下表包含公认的调节剂和其他信息。有关其他产品列表,请参阅下面的 “同类产品” 部分。
当前公认名 μ δ k ORL1
IUPHAR别称 MOP
DOP KOP NOP
旧命名 OP3 OP1 OP2 OP4
克隆受体名称 MOR DOR KOR ORL1
结构信息 400 aa (人类) 372 aa (人类) 380 aa (人类) 372 aa(人类)
选择性激动剂 内吗啡肽-1、-2(E3273E3148
芬太尼 (F3886)
吗啡 (M8777)
DPDPE(E3888)
(-)-TAN-67 (SB205607)a
[D-Ala2,Glu4]-δ啡肽(T0675)b
DSLETb
BW373U86 (B8930)
SNC80 (S2812)
U69593 (U103)
U50488H
Enadoline
依那朵林
Salvinorin-A (S8071)
乙基酮基环佐辛
布马佐辛c
痛敏肽(孤啡肽FQ)(O4011) Ro 64-6198
选择性拮抗剂 β-FNA(O003)
MCAMd
CTAP (C6352)
CTOP (P5296)
Cyprodime
BNTXa (B8312)
DALCEa,d
纳曲苯b (N156)
5’-NTIIb,d
TIPP(ψ)
纳曲吲哚 (N115)
ICI174864
nor-BNI (N1771)
GNTI (G3416)  
J-113397
[Nphe1]-Nociceptin(1-13)NH2
[Nphe1]-痛敏肽(1-13) NH2
[Phe1ψ(CH2-NH)-Gly2]-痛敏肽 (1-13)NH2N213N9908f
内源性阿片肽 β-内啡肽(E6261)
内吗啡肽-1和-2(E3273E3148
[Met5]-脑啡肽(M6638)
[Leu5]-脑啡肽
β-内啡肽 (E6261)
[Met5]-脑啡肽 (M6638)
[Leu5]-脑啡肽
强啡肽A (D8147) 痛敏肽(孤啡肽FQ) (O4011)
非选择性阿片拮抗剂 β-CNA(O001)
纳洛酮 (N7758)
纳曲酮 (N3136)
β-CNA(O001)
纳洛酮 (N7758)
纳曲酮 (N3136)
β-CNA(O001)
纳洛酮 (N7758)
纳曲酮 (N3136)
不详
信号转导机制 Gi/o(cAMP调节)
Gi/o(K+通道开放)
Go(Ca2+通道关闭)
Gi/o(MAP激酶)
Gi/o(cAMP调节)
Gi/o(K+通道开放)
Go(Ca2+通道关闭)
Gi/o(MAP激酶)
Gi/o(cAMP调节)
Gi/o(K+通道开放)
Go(Ca2+通道关闭)
Gi/o(MAP激酶)
Gi(cAMP调节
Gi/o(K+通道开放)
Go(Ca2+通道关闭)
Gi/o(MAP激酶)
选择的放射性配体 [3H]DAMGO
[3H]CTAP
[3H]-DPDPEa[3H]-纳曲吲哚 [3H]-U69593
[3H]-布马佐辛c
[3H]-痛敏肽(孤啡肽FQ)
组织表达 中枢神经系统,包括丘脑、伏隔核、蓝斑、杏仁核、脊髓、腹侧被盖区、黑质、胃肠道 中枢神经系统,包括伏隔核、尾壳核、脑桥核、嗅结节、杏仁核、脊髓、胃肠道、心脏 中枢神经系统,包括下丘脑、伏隔核、腹侧被盖区、黑质、嗅结节、杏仁核、脊髓、心脏 中枢神经系统,包括皮质、丘脑、杏仁核、海马周围灰质、黑质、脊髓
生理功能 抗伤害作用
奖赏
呼吸功能
胃肠动力
抗伤害作用
免疫功能
情绪
抗伤害作用
水利尿
烦躁不安
伤害感受/抗伤害作用
学习和记忆(负调节因子)
疾病关联性 疼痛
药物滥用
腹泻
抑郁
疼痛
心脏保护
瘙痒
疼痛
疼痛
附注
a) 推定的δ1配体。
b) 推定的δ2配体。
c) 非选择性,但可用来定义“非κ1”位点。
d) 这些配体不可逆或伪逆地结合。
e) 反向激动剂。
f) 在某些系统中具有激动剂特性。
缩略语
nor-BNI: nor-Binaltorphimine
BNTX:(E)-7-苄叉纳曲酮
BW373U86:(±)-(1[S*]2α,5β)-4-([2,5-二甲基-4-(2-丙烯基)-1-哌嗪基][3-羟苯基)-N,N-二乙基苯甲酰胺
β-CAN:β-氯代纳屈胺
CTOP: D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Phe-Thr-NH2
DALCE:[D-Ala2,Leu5,Cys6]-脑啡肽
DAMGO:[D-Ala2,N-Me-Phe4,Gly-ol5]-脑啡肽
DPDPE:[D-Pen2,5]-脑啡肽
DSLET:[D-Ser2,Leu5,Thr6]-脑啡肽
β-FNA:β-富纳曲胺
GNTI:5’-胍基纳曲吲哚
ICI 174864:N.N-二烯丙基-Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu
J-113397:1-[(3R,4R)-1-cycloocylomethyl-3-羟甲基-4-哌啶基]-3-乙基-1,3-二氢-2H-苯并咪唑-2-酮
MCAM: Methocinnomox
5’-NTII:纳曲吲哚5'-异硫氰酸酯
Ro 64-6198:(1S,3aS)-8-(2,3,3a,4,5,6-六氢-1H-phenalen-1-基)-1-苯基-1,3,8-三氮杂-螺[4.5]癸-4酮。
SNC80:(+)-4-[(αR)-α-((2S5R)-4-烯丙基-2,5-二甲基-1-哌嗪基)-3-甲氧苄基]-N,N-二乙基苯甲酰胺
(–)-TAN-67:(–)-2-2-甲基4aα-(3-羟苯基)-1,2,3,4,4a,5,12,12aα-八氢喹啉[2,3,3-q]异喹啉
TIPP(ψ): H-Tyr-Ticψ-[CH2NH]Phe-Phe-OH.
U-69593:(+)-(5α,7α,8β)-N-甲基-N-[7-(1-吡咯烷基)-1-氧杂螺[4,5]癸-8-基)苯乙酰胺
U-50488:3,4-二氯-N-甲基-N-[2-(1-吡咯烷基)环己基]苯乙酰胺
同类产品
参考文献