EnPresso®生长体系:彻底颠覆微生物细胞培养的作用
细胞表达蛋白培养或许只是科研漫漫征途上的一小步,但是…
EnPresso生长体系通过克服重组蛋白产量低、质量差的痼疾,彻底颠覆了微生物细胞培养在实验室中的作用,让您比以往更专注于研究。
EnPresso培养基片剂简单易用,凝聚了我们在重组蛋白大规模生产优化方面的雄厚实力以及EnBase创新技术。只需利用标准实验室设备,这些小小的片剂就能够大幅提高重组蛋白的产量和质量。
传统生长培养基
蛋白质产量易于营养供应、有害代谢物积累、氧气消耗和pH控制差等不可控因素影响。
有限的诱导时间窗口 – 频繁的O.D.测量
蛋白质在非最佳代谢条件下(微生物折叠机制无法与快速的合成速率匹配)表达和修饰,增加了包涵体形成风险
低蛋白质产量与低溶解度和/或低活性相关。
EnPresso 生长体系
细胞在可控条件下保持线性生长
细胞在第二天早上即可用于诱导 – 无需O.D.测量
蛋白质在最佳代谢条件下表达和修饰(合成速度越慢,蛋白质折叠越好)。
通过改善溶解度和/或活性而获得高蛋白产量。
材料