RNase AWAY®分子生物学试剂
货号 83931
EC 231-791-2
别名: RNase去污剂
产品描述
RNase去污剂是一种精细调制的即用型核糖核酸酶去污剂。适当使用时,RNase AWAY可高效去除塑料、不锈钢和玻璃表面的RNA和RNase污染。
注意 – 不得使用RNase AWAY清洁铝、软金属或垫圈和密封圈。
注意 – 该产品不可用作反应物。请勿添加至反应中。
储存
室温储存
注意事项和免责声明
本品仅供研发使用,不适用于药物、家用或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据单页。
注意 - 处理本品时,应佩戴手套。RNase AWAY是碱性液体,长时间接触皮肤具有刺激性。如不慎入眼,应立即用清水冲洗15分钟并就医。如不慎吞食,不要催吐,应摄入大量水并立即就医。
使用指南
以下仅为建议用法,具体视表面类型及其污染程度而异。将RNase AWAY充分涂抹在待去污的表面。务必确保溶液接触全部表面。使用无RNase的实验室擦拭物用力擦拭湿表面,然后用新的无RNase擦拭物将表面擦干。务必确保全部表面完全干燥,否则残留的RNase AWAY可能会降解RNA或DNA样品。
此外,您还可使用RNase AWAY®将待清洁物或表面浸泡过夜,然后使用无RNase的水充分冲洗并晾干。
在清洁移液器时,应防止溶液接触任何密封圈或垫圈。
RNase AWAY是Molecular Bio-Products, Inc.的注册商标。
材料