Scorpions ® 探针
Scorpions 探针是为 qPCR 设计的高灵敏度、序列特异性、双标记荧光探针/引物杂化物。
 Scorpions 探针可用于下列领域:
  • SNP 检测
  • 等位基因鉴别 
  • 病原体检测
  • 多路复用
  • 病毒载量定量
  • 基因表达分析
  • 基因拷贝测定
  • 终点基因分型
由于探针和引物被整合到单个分子中,这种探针的反应动力学非常快。导致产生荧光信号的反应基本上是瞬时的,并且发生在任何竞争性副反应之前。这使得 Scorpions 探针能够提供比其他传统双分子机制更强的信号、更短的反应时间和更好的区分。它还支持更可靠的探针设计。
 使用 Scorpions 探针的好处包括:
  • 特异性增加
  • 快速扩增子检测 
  • 异常信噪比
 将 LNA 添加到您的探针:
  • 增加热稳定性和杂化特异性
  • SNP 检测和等位基因鉴别的准确性更高
  • 针对有问题的靶序列设计更简单、更灵敏的探针
 单探针 Scorpions 探针如何工作
Scorpions 单探针由单链双标记荧光探针序列组成,该序列保持发夹环构象,5’ 端报告基团和内部猝灭基团通过阻断剂直接连接到 PCR 引物的 5’ 端。阻断剂阻止聚合酶延伸 PCR 引物。
单探针 Scorpions 探针如何工作
在 qPCR 开始时,聚合酶延伸 PCR 引物并合成特定靶序列的互补链。在下一个循环中,发夹环展开,探针的环区与新合成的靶序列分子内杂化。现在报告子不再靠近猝灭基团,荧光发射可能发生。荧光信号由 qPCR 仪器检测,与目标 DNA 的量成正比。
 产品特性包括:
  • 数量:1、5 和 10 OD 
  • 纯化:HPLC
  • 序列长度:30-60 个碱基
  • 质量控制:100% 质谱
  • 格式:在琥珀管中供应干燥产品
  • 可用的自定义格式(标准化、特殊印版等)
我们提供的探针格式可以简化您的实验计划。
 保证产量
有保证的
OD 产量
近似
纳摩尔数
近似
μg
近似
反应数 *
1 2 32 400
5 10 160 2,000
10 20 320 4,000
*估计值基于 2 nmol 或 32 μg 1OD 和 200 nM 25μl 反应(5.0 pmol/反应)。估计值基于 50 个碱基的平均序列长度(单探针)。
下面列出了可用的报告基团和猝灭基团组合。Scorpions 探针包括 HEG(己二醇)阻断剂。
 单探针标签
5' 报告基团 内部猝灭基团
6-FAM™、HEX™、TET™、TAMRA™、JOE™、ROX™、Cyanine 3、Cyanine 5、Cyanine 5.5、TxRd(磺酰罗丹明 101-X) DABCYL dT, BHQ®-1, BHQ-2, BHQ-3
 发货计划
数量 (OD) 1 5 10
Scorpions® 探针 10 天 10 天 10 天
*由于国际过境、通关延误等原因,交货时间可能较长。大型项目将根据项目需要安排在交货时间表上。
 材料