人类IgY14及SuperMix柱
高丰度蛋白(HAP)的免疫亲和分配已被证明是克服血浆蛋白浓度的宽动态范围以及能够检测低丰度蛋白(LAP)的最有效方法之一。禽多克隆IgY(免疫球蛋白Yolk)抗体具有独特的优势特性,可实现蛋白混合物的高度特异性分配。Sigma可提供一种全新的Seppro® IgY14柱系统,带您前所未有地深入血浆蛋白组学。IgY14柱可去除含量最高的14 HAP。
由IgY-14微珠所分配的蛋白:
  • HSA
  • IgG
  • 纤维蛋白原
  • 转铁蛋白
  • IgA
  • IgM
  • 结合柱蛋白
  • α2-巨球蛋白
  • α1-酸性糖蛋白
  • α1-抗胰蛋白酶
  • Apo A-II HDL
  • 补体C3
  • LDL (ApoB)
我们的IgY14系统可提供以下形式(适于您的各种体积需求):
产品名称 柱使用次数 人或灵长目血浆/血清   货号
IgY14l离心柱试剂盒包含2支离心柱及试剂 适于200份样本 100次 20µl SEP010
IgY14l LC-2色谱柱试剂盒
包含1支HPLC柱及试剂
100次 50µl SEP020
IgY14 LC-5色谱柱试剂盒
包含1支HPLC柱及试剂
100次 100µl SEP030
IgY14 LC-10色谱柱试剂盒
包含1支HPLC柱及试剂
100次 250µl SEP040
人类SuperMix系统
高丰度蛋白(HAP)的免疫亲和分配已被证明是克服血浆蛋白浓度的宽动态范围以及能够检测低丰度蛋白(LAP)的最有效方法之一。禽多克隆IgY(免疫球蛋白Yolk)抗体具有独特的优势特征,可实现蛋白混合物的高度特异性分配。IgY14柱可有效去除血浆中的14 HAP。再低一级别丰度的蛋白--中度丰富蛋白(MAP),成为了获取LAP的障碍,而LAP含有大多数有生物学意义并及重要临床意义的生物标记物。因此,MAP的分离是有效且准确地检测和分析LAP的新挑战。
为了应对这一挑战,旨在从LAP中分离MAP 的SuperMix柱应用而生。SuperMix系统通过用IgY-12或IgY14柱的流过组分对鸡进行免疫,并用抗IgY-12或IgY14流过物蛋白的亲和纯化IgY抗体构建色谱柱。
SuperMix 组分分离过程
人类SuperMix柱随后和IgY 14色谱柱一起配合使用以提供一流的去除效果。
SuperMix 结果
如下所示,应用SuperMix柱对IgY14的流过物部分进行组分分离,并可产生结合/洗脱的分离组分(称为MAP组分)和流过物组分(称为LAP组分)。通过SDS-PAGE和2DE分析使用IgY14和SuperMix柱的未组分分离和连续组分分离样品。我们的数据表明,SuperMix柱可特异性、可重复地去除一组蛋白,而这些蛋白质是IgY14流过物部分中的主要丰度蛋白。
产品名称 柱使用次数 载量 货号
SuperMix LC-2色谱柱试剂盒 包含单一的SuperMix LC-2色谱柱及试剂 100次 来自的IgY14LC-5柱的流过物 SEP050
SuperMix LC-5色谱柱试剂盒 包含单一的SuperMix LC-5色谱柱及试剂 100次 来自的IgY14LC-5柱的流过物 SEP060
推荐设置
产品名称 柱使用次数 人类或灵长目血浆
IgY14 LC-10/SuperMix LC-5
联用色谱柱进行增强质谱和2D凝胶分析
100次 250µl
IgY14 LC-5/Supermix LC-2
联用色谱柱进行增强质谱和2D凝胶分析
100次 100µl