Sera-Mag™ 和 Sera-Mag SpeedBeads 磁性颗粒
Sera-Mag 和 Sera-Mag SpeedBeads 为分子生物学应用、核酸分离和研究免疫分析提供了高成本效益的磁珠分离技术。Sera-Mag 超顺磁性粒子结合了快速的磁响应时间和高结合能力。该颗粒具有表面积大、灵敏度高、物理稳定性好、反应动力学快等特点。我们提供羧基修饰、链霉亲和素和寡聚 (dT) 包被等版本。
我们的 SpeedBeads 在磁场中的响应速度是 Sera-Mag 粒子的两倍。这些颗粒具有第二层磁铁矿,它可以加速对磁场的反应,从而更快、更彻底地与悬浮液分离。SpeedBeads 有羧酸盐和胺修饰的版本,以及中性抗生物素蛋白、链霉亲和素和蛋白 A/G 包被的版本。
在没有磁场的情况下,所有 Sera-Mag 颗粒的沉降速率都非常缓慢。颗粒不受超声、干燥或极端 pH 值的影响。
 Sera-Mag 磁性 SpeedBeads
Sera-Mag 磁性 SpeedBeads
这张 SEM 图像显示了 Sera-Mag SpeedBeads 的菜花状表面,这大大增加了可用于结合的总表面积。Sera-Mag SpeedBeads 在颗粒内还拥有第二层磁铁矿,使得响应磁场的速度提高 2 倍。
Sera-Mag SpeedBeads 蛋白 A/G
分 1 mL、5 mL 和 100 mL 包装,1% 固体,10 mg/mL
蛋白 A/G 粒子为利用亲和结合手动和自动磁性分离 IgA 和 IgG 蛋白提供了一种快速、便捷的方法。颗粒可用于最广泛的抗体种类和亚类(即使亚类类别尚未确定)。用户可以在单个流程步骤中完成此操作,而不是利用与重组蛋白 a/G 可用的亲和力执行两个单独的流程。
Sera-Mag SpeedBead羧酸盐修饰的磁性颗粒具有羧酸
Sera-Mag SpeedBead 羧酸盐修饰的磁性颗粒表面带有羧基,可以使用简单的碳化二亚胺化学进行简单的共价偶联。
Sera-Mag SpeedBeads 羧酸盐修饰
包装为 15 mL,100 mL 和 1000 mL,5% 固体,50 mg/mL
这些颗粒上的羧基可以被活化,与生物分子上的游离氨基反应形成酰胺键。在下游应用之前,样品可以与这些颗粒混合,于是相关的生物分子被共价连接到颗粒上。下游应用包括亲和纯化或通过蛋白质-——蛋白质相互作用捕获、免疫沉淀或其他生物分子相互作用。使用我们的标准偶联技术很容易实现表面上蛋白质、核酸等到羧基的共价偶联。
链霉亲和素包被的 Sera-Mag SpeedBeads
分 1 mL、5 mL 和 100 mL 包装,1% 固体,10 mg/mL
链霉亲和素包被的标称 1 μm 颗粒结合了快速反应动力学和低的非特异性结合,从而提高了免疫分析和分子生物学应用中的通量和精密度,如基因组学和蛋白质组学的样品制备和分析开发。这些颗粒在与生物素化的配体如蛋白质、核酸和肽结合时表现出高亲和力。它们对磁场的反应要快得多,可缩短测定时间和提高精密度,并且还能在粘性溶液中更快地移动。可用于 3500-4500 pmol/mg 生物素结合范围。
中性抗生物素蛋白包被的 Sera-Mag SpeedBeads
包装在 1 mL 和 5 mL,1% 固体,10 mg/mL  
NeutrAvidin 包被的标称 1 μm 颗粒结合了快速反应动力学和低的非特异性结合,在免疫测定和分子生物学应用中提高了通量和精密度。
NeutrAvidin 包被的标称 1 μm 颗粒结合了快速反应动力学和低的非特异性结合,提高了免疫分析和分子生物学应用的通量和精密度,包括用于基因组学和蛋白质组学应用的样品制备和分析开发。这些颗粒在与生物素化的配体如蛋白质、核酸和肽结合时表现出高亲和力。它们能快速响应磁场,缩短分析时间,提高精密度,且还能在粘性溶液中更快地移动。可用于 3500-4500 pmol/mg 生物素结合范围。样品包可用。
链霉亲和素封闭的 Sera-Mag SpeedBeads
分 1 mL、5 mL 和 100 mL 包装,1% 固体,10 mg/mL
这些链霉亲和素封闭的颗粒具有非表面活性剂、非蛋白封闭的表面,以减少不需要的样品基质蛋白吸附。
胺封闭 Sera-Mag SpeedBeads
分 1 mL、5 mL 和 100 mL 包装,1% 固体,10 mg/mL
这些胺封闭的颗粒具有非表面活性剂、非蛋白封闭的表面,以减少不需要的样品基质蛋白吸附。
 Sera-Mag 磁性颗粒
Sera-Mag 磁性羧酸盐修饰
包装在 15 mL,100 mL 和 1000 mL,5% 固体,50 mg/mL(可提供样品包)
这些颗粒上的羧基可以被活化,与生物分子上的游离氨基反应形成酰胺键。在下游应用之前,样品可以与这些颗粒混合,于是相关的生物分子被共价连接到颗粒上。下游应用包括亲和纯化或通过蛋白质-——蛋白质相互作用捕获、免疫沉淀或其他生物分子相互作用。使用我们的标准偶联技术很容易实现表面上蛋白质、核酸等到羧基的共价偶联。
Sera-Mag磁性颗粒具有单层磁铁矿
Sera-Mag 磁性颗粒具有单层磁铁矿,但具有与 SpeedBeads 相同的菜花状表面。
磁性链霉亲和素包被的 Sera-Mag
包装在 1 mL 和 5 mL,1% 固体,10 mg/mL(样品包可用)
磁性链霉亲和素颗粒含有共价结合的链霉亲和素,具有低(2500 至 3500 pmol/mg)、中(3500 至 4500 pmol/mg)或高(4500 至 5500 pmol/mg)标称生物素结合能力。多层次让您可以选择优化您的应用所需的生物素结合能力。这些磁性链霉亲和素颗粒可用作将生物素化蛋白、寡核苷酸或其他配体包被到颗粒表面的通用碱基颗粒。
Sera-Mag 磁性 Oligo (dT)
包装为 1 mL,5 mL 和 100 mL,1% 固体,10 mg/mL(缓冲液 Kit-mRNA 分离可用)
这些 1 μm 磁性颗粒含有共价结合的 oligo (dT) 14。它们是胶体稳定的,在没有磁场的情况下将长时间保持悬浮状态,使它们非常适合从各种来源捕获或分离 mRNA。一旦分离,就可以进行进一步的应用,如 RT-PCR、cDNA 文库构建或消减杂交。mRNA 结合能力大约为每 mg 颗粒 11 μgmrna(取决于样品和信息长度)。Oligo (dT) 颗粒也可作为通用碱基颗粒用于偶联独特的 Oligo 序列。只需合成带有 poly-a 尾巴的 oligo,即可轻松连接到 oligo (dT) 颗粒上。
 材料
GE和GE图案是通用电气公司的商标。
Sera-Mag 是通用电气公司或其子公司的商标。
Tween 是克罗达集团公司的商标。
KingFisher 是赛默飞世尔科技有限公司的商标。
所有其他第三方商标是其各自所有者的财产。
©2011-2014 通用电气公司保留所有权利。