定制 DNA 寡核苷酸:标准 DNA 合成
 DNA 寡核苷酸规格
合成规模 0.025, 0.05, 0.2, 1.0, 10 和 15µmole
毫克——克数量制造 可根据要求提供
提纯  脱盐,包埋盒,HPLC,页面
 参见  寡核苷酸纯化指南
长度 多达 120 个碱基,多达 180 个碱基的 长寡核苷酸 的可行性请参阅技术支持
主链 磷酸二酯/硫代磷酸酯
格式 干燥或溶液(标准化)
修改 超过 200 个可用,包括染料(荧光和非荧光)
包装 2 mL-50 mL 试管,微量滴定板
质量控制 MALDI-TOF MS,电喷雾电离质谱,紫外光谱 OD
技术数据表
和标签
包括产率、Tm (熔解温度)、MW 和 µg/OD
各订单的重复标签组
额外服务 浓度调节
分装到试管或孔板中
可根据要求提供 MSQC 示踪剂
 板中的 DNA 寡核苷酸
我们可以格式化您的寡核苷酸,让它最适合您的应用以及您的自动化和信息要求。
自定义规格可能包括:
  • 96 或 384 孔板:各种板型可供选择
  • 具有固定或可变体积的浓度标准化选项
  • 干燥或溶液(水或 TE)
除了上面列出的通用格式外,还有其他选项,包括:
  • 一维或二维条形码
  • 客户指定的板和缓冲液
  • 子板(副本)
  • 单孔中的正向和反向引物
质量
每批货物包括进口到客户信息系统的数据表,包括井位、序列、寡核苷酸名称、批号、分子量、μg/OD、长度、Tm、浓度和体积(在溶液中)。
还制定了其他质量控制措施,以验证自定义格式的准确性。这些措施可包括:
  • 用质谱法进行平板定向和孔位验证
  • 混合引物,即单孔中的正向和反向引物,通过质谱验证
  • 机器可读条形码验证(1D 和 2D)
  • 装运前目视检查所有母盘和子盘
了解更多 关于我们的质量控制和质量保证的信息。
浓度验证和板标识
我们采用各种液体处理自动化系统来标准化寡核苷酸浓度。采用一个多步骤的标准化过程确保浓度在一个很窄的范围内。在该过程结束时,最终的吸光度读数(在 260 nm 处测量)确保每个寡核苷酸都处于所需浓度。
 最低收率保证
未修饰寡核苷酸 (O.D./µg) *
刻度 (μmole) 脱盐 HPLC 页面
0.025 3/90 NA NA NA
0.05 5/150 1/30 1/30 0.5/15
0.2 12/360 3/90 2.5/75 1/30
1.0 40/1,200 12/360 13/390 5/150
10 400/12,000 NA 130/3,900 NA
15 600/18,000 NA 190/5,700 NA
保障 20 mer 或更长。短于 20 个碱基的寡核苷酸的 ODs 将按比例减少。根据 30 μg/OD 值计算微克量。如果 μg/OD 值小于 30,报告的 μg 值将按比例减少。硫代磷酸酯产率为上述值的 70%。
 发货计划
刻度 (μmole) 脱盐 HPLC 页面
0.025 24 小时 NA NA NA
0.05 1~2 天 1~2 天 3-4 天 3-4 天
0.2 1~2 天 1~2 天 3-4 天 3-4 天
1.0 1~2 天 1~2 天 3-4 天 3-4 天
板(未修改)* 3-5 天 3-5 天 查询 查询
大于 1.0 μmole 10 天或更短 10 天或更短 10 天或更短 10 天或更短
大量 查询 查询 查询 查询
合成后修饰 7-10 天 7-10 天 7-10 天 7-10 天
所有其他修改 5-7 天或更短 5-7 天或更短 5-7 天或更短 5-7 天或更短
* 大型项目将根据客户的项目需要安排在交货时间表中。
 材料