ThermaGenix产品概述
 简单易用的PCR添加剂
减少非特异性背景并提高PCR产量
聚合酶链式反应(PCR)是分子生物学和基因组学的基础,提供了一种从各种来源中有效和快速体外酶促扩增DNA或RNA序列的方法。ThermaStop™、ThermaGo™和ThermaStop™-RT试剂是新型、易于使用的PCR添加剂,其可在不同温度下起作用(图1)。与热启动PCR不同,ThermaStop™和ThermaGo™添加剂可减少以DNA或RNA开始扩增前、中和后的误差,从而提高PCR的特异性和灵敏度。这些PCR添加剂能使多重诊断反应变得更加准确并获得更多信息,并且还提高了所有下游应用的质量,其中包括下一代测序(NGS)、深度测序和Gibson组装。  ThermaStop™-RT添加剂也是一种双链核酸,但它在一步法RT-PCR和两步RT-PCR中可作为逆转录酶的热启动子。
在不同温度下使用的PCR添加剂
图1. 在不同温度下使用的PCR添加剂
* ThermaStop™-RT不应与ThermaStop™或ThermaGo™一起使用
 扩增期间在不同步骤和温度下存在错误引发的风险
防止错误引发可改善PCR扩增的结果。优化PCR反应的成功取决于特异性和效率。ThermaStop™试剂在扩增之前和之后起作用,而ThermaGo™在PCR的变性、退火和延伸步骤中有效(图2)。
用于不同步骤的PCR添加剂可防止PCR过程中的错误引发
图2. 用于不同步骤的PCR添加剂可防止PCR过程中的错误引发
ThermaStop™添加剂是一种创新的热启动和冷停止试剂,其可增强Taq DNA聚合酶的特异性并提高PCR产物产量
ThermaStop™PCR试剂是一种可逆添加剂,其能与所有Taq DNA聚合酶相容,包括热启动聚合酶。它能直接作用于聚合酶,以防止低于50°C时的非特异性酶活性。聚合酶活性在60℃时完全恢复,但通过冷却反应会再次被抑制。
  • 让预混液能够长期存储
  • 显著减少引物二聚体形成
  • 促进PCR多重检测
  • 提高反应灵敏度和特异性
  • 冷却后去除不需要的产物
ThermaStop™添加剂可提高PCR反应的特异性和产量,从而实现更干净的扩增反应。
图3. ThermaStop™添加剂可提高PCR反应的特异性和产量,从而实现更干净的扩增反应。
图4.ThermaStop™添加剂可稳定预混液。
图4. ThermaStop™添加剂可稳定预混液。
ThermaStop™添加剂可抑制PCR后的DNA聚合酶活性,从而起到冷停的作用。
图5. ThermaStop™添加剂可抑制PCR后的DNA聚合酶活性,从而起到冷停的作用。
ThermaGo™添加剂在整个PCR反应过程中可增强TaqDNA聚合酶的特异性,并且可以与ThermaStop™协同作用增加Taq酶的保真度
ThermaGo™PCR试剂是一种双链化学修饰核酸,可抑制PCR退火和延伸步骤中的错误引发。它提高了实时和终点分析的可重复性。
  • 减少标准和数字PCR中的信号分散
  • 通过抑制非特异性产物的扩增,增加低拷贝数靶标的检测
  • 改进终点基因分型
ThermaGo™添加剂能在扩增过程中起作用,从而减少分散并增加产物信号。  线条代表来自Taqman探针的探针信号。
图6. ThermaGo™添加剂能在扩增过程中起作用,从而减少分散并增加产物信号。  线条代表来自Taqman探针的探针信号。
ThermaGo™添加剂在多重实验中通过在扩增前和扩增期间防止错误引发,从而增强ThermaStop™添加剂的效果。
图7. ThermaGo™添加剂在多重实验中通过在扩增前和扩增期间防止错误引发,从而增强ThermaStop™添加剂的效果。
ThermaStop™-RT添加剂改善RT-PCR的灵敏度、特异性和产品产量
ThermaStop™-RT是一种简单易用的试剂,可用于基因特异性引物启动的一步或两步逆转录PCR(RT-PCR)
  • 其能够在低温下与逆转录酶相互作用,从而以减少导致非特异性产物的错误引发
  • 提高检测灵敏度,以及提高特定cDNA产量
  • 提高高度多重RT-PCR分析的准确性
  • 允许对极低水平的RNA进行准确的定量测定
ThermaStop™-RT添加剂在逆转录步骤具有活性,以防止错误引发。
图8. ThermaStop™-RT添加剂在逆转录步骤具有活性,以防止错误引发。
ThermaStop™-RT添加剂可改善cDNA的实时检测。
图9. ThermaStop™-RT添加剂可改善cDNA的实时检测。
ThermaStop™、ThermaGo™和ThermaStop™-RT添加剂是简单而通用的试剂,其可添加至预混液中,以提高PCR扩增产物的产量和特异性。这些易于使用的试剂不需要进行优化便可用于不同的酶系统,因此您可以即刻开始提高您的PCR特异性和产量。
 材料