Elix® Advantage纯水系统
Elix®级水质的最先进纯水系统
Elix®Advantage可为常规实验室应用和仪器进水口提供高质量纯水。凭借20多年的成功经验,Elix®可满足当今严苛的实验室环境下的各类用户需求。
Elix®Advantage可从自来水产出Type 2纯水,包含两个独立、独特的组件:
  • 产水装置 – 结构紧凑,可放置在任意便利地点。
  • E-POD®远程取水器、Elix®-Point-Of-Delivery取水器 – 随手可及,可在任意所需地点2 L / min的速度供应无菌纯水。
系统产水量可达300 l/天
特性和优点
  • Elix®Advantage系统是全球科学家在验证和未验证环境中获取纯水的首选。Elix®水质非常适合用于制备微生物培养基或组织学试剂及缓冲液,也是所有Milli-Q®超纯系统及玻璃器皿清洗机、高压灭菌器、氢气发生器等仪器的最佳选择。
  • 依托强大的内部技术组合,Elix®纯水系统可以满足用户对水质纯度、人体工学(归功于E-POD®远程取水器)、验证和可追溯性的高规格。
水相关应用
纯水应用
  • 生物化学自动化
  • 临床分析仪
  • 溶出度测试
  • 雾生成
  • 一般实验室应用
  • 玻璃器皿冲洗
  • 微生物培养基
  • 生产
  • 稳定箱
  • 风化测试室
水规格
Elix®Advantage纯水(2型)  
25°C下电阻率 * 通常为10-15MΩ•cm
TOC < 30 ppb
从带有终端滤器的E-POD®取水器流出的水,可实现以下水质参数:
颗粒物(粒径>0.22μm)** <1颗粒/ mL
菌数** < 0.1 CFU/mL
热原(内毒素)*** < 0.001 EU/mL
RNases***   < 0.01 ng/mL
Dnases*** < 4 pg/µL
流速 最高2 L/min
*根据USP的要求,电阻率也可以无温度补偿形式显示。
**使用Millipak®终滤器
***使用Biopak®精制器