Milli-Q® HX 7000系列高通量纯水系统
可连通、可持续的中枢净水解决方案,日供水量高达9000 L
作为整个纯水解决方案的核心,Milli-Q® HX 7000系统是整体净水链的神经中枢,可全面控制所有功能、操作参数和标准配件。
Milli-Q® HX 7040/7080/7120/7150系统含多种净水技术,包括完整的预处理,先进的反渗透(RO)和E.R.A.™(Evolutive Reject Adjustment)用水和质量优化,Elix®连续电流去离子(EDI)技术,以及紫外灯杀菌处理。
这些互补净化技术的结合,确保能够生产具有最佳恒定质量的分析级水。
特点和优势
  • 强大—Milli-Q® HX 7000系统可为您的常规实验室应用和仪器补给提供最高品质的纯水——日供水量高达9000 L,各系统可提供40、80、120或150 L/h的流速。
  • 连通—跟随当今实验室的发展, Milli-Q® HX 7000系统可远程连接净水系统核心,使用户能够灵活监控。授权的用户可通过计算机、平板电脑或智能手机24/7全天候访问系统数据。
  • 先进的研发技术—尖端的互补性净水技术使一切成为可能。完善的Progard®预处理、先进的反渗透、E.R.A.™ (Evolutive Reject Adjustment)技术和专利Elix® 模块化连续电流去离子技术可生产出质量最高的纯水——高效、经济、可持续。
  • 易于使用–使用Milli-Q® HX 7000系统,您可以在大型彩色触摸屏上查看所有重要信息—产水、存储、分配、耗材使用、警报—并在需要更换耗材时查看简单的分步式说明。
水应用
2型水应用
适用于以下应用:
  • 微生物培养基制备
  • 缓冲液制备
  • 水培
  • 生产化学和生物化学试剂
  • 制药实验室
实验室设备供应:使用点超纯“抛光”系统(Milli-Q® IQ 7000 systems)、清洗仪、临床分析仪、稳定箱、加湿器、高压灭菌器、风化试验设备、氢气发生器、高通量超纯水净化系统(Super-Q® 系统)。
Milli-Q® HX 7000 系统性能
参数   值或范围  
电阻率 > 5 MΩ.cm @ 25 °C (10-15 MΩ.cm @ 25 °C,典型值)
电导率 < 0.2 µS/cm @ 25 °C
总有机碳(TOC) Typically < 30 ppb
微生物 < 10 CFU/mL
溶解硅 < 3 ppb (rejection > 99.9 %)