Milli-Q®Advantage A10纯水系统
最先进的超纯水系统,可生产Milli-Q®级水质
Milli-Q®AdvantageA10旨在为您的所有应用,甚至是最关键的应用提供最高质量的超纯水,满足当今严苛的实验室环境中每个用户的需求。该系统可从预处理水源生产出超纯Type 1水,由两个独立的不同组件所组成:
  • Milli-Q®产水单元 - 结构紧凑,随意放置。
  • Q-POD®Quality-Point-Of-Delivery远程取水器 - 始终触手可及,随取随用。
特性和优势
  • 使用现有的纯水作为水源,即可提供高质量的超纯水(25 °C条件下,电阻率为18.2MΩ·cm,TOC≤5ppb)。包含两个独立的组件 - Milli-Q®产水装置和Q-POD®(Quality-Point-of-Delivery)取水器,适应当今的实验室环境。
  • 紧凑的移动式Q-POD®取水器适合方便地加注或冲洗实验室常用的所有玻璃器皿(从小型的100 mL锥形瓶到高的5 L校准烧瓶),既可以以手动模式(从低流量到高流量)输送超纯水,也可在自动模式下自定义体积取水。
  • Q-POD®远程取水器可提供最终的净化。通过一系列独特的Application-Paks终端超滤器,在超纯水输送之前去除特定的污染物。
水应用
超纯水应用
  • 色谱:HPLC,UPLC,LC-MS和GC
  • 元素分析:AA,GFAA,ICP-MS,ICP-OES和ILC
  • 细胞培养
  • 分子生物学和生物化学PCR、DNA测序、DNA微阵列、电泳和免疫印迹
水规格
Milli-Q®AdvantageA10超纯水(1型)
在25°C时的电阻率1 18.2 MΩ•cm
TOC2
≤ 5 ppb
颗粒物(尺寸>0.22μm)3 <1颗粒/ mL
细菌3,4 < 0.01 CFU/mL
热原(内毒素)4 < 0.001 EU/mL
RNA酶4 < 1 pg/mL
DNA酶4 < 5 pg/mL
流量 高达2 L/min
1根据USP的要求,电阻率也可以按非温度补偿显示
2在适当的测试条件下
3使用Millipak®终端过滤器
4使用Biopak®超滤器
这些值(使用Elix®水源进行验证)均为典型值,具体视水源中污染物的性质和浓度而异。