Milli-Q® 整体式水纯化系统
 自来水直接供水的1型和2型水纯化系统
Milli-Q® 整体式系统是一种水纯化系统,可直接从自来水供水,为实验室提供纯水和超纯水。该系统每天能够生产高达300升的纯水和/或超纯水,满足大多数实验室的需求。用户可通过E-POD® 和Q-POD® 远程取水机方便地取水。
 特点及优点
  • Milli-Q® 整体式系统在优化的实验室空间里提供高品质2型和1型纯水。
  • 该系统内置多种技术,只使用一个水纯化单元,可直接连接自来水,满足科学家对于水的纯度、可靠性和一致性的要求,配有符合人类工程学的POD® 远程取水机,经过验证,具有可追溯功能。
系统附有所有监测仪的校准证书,提供全套验证支持,以符合最严格的法规要求。
Milli-Q® 整体式水纯化系统内置专利技术Elix® 电去离子模块和TOC监测仪,满足USP和EP法规的要求
 水的应用
超纯水的应用
  • 色谱:HPLC、UPLC、LC-MS和GC
  • 元素分析:AA、GFAA、ICP-MS、ICP-OES和 ILC
  • 细胞培养
  • 分子生物学和生物化学PCR、DNA测序、DNA微阵列、电泳和印迹
纯水的应用
  • 灵敏度为ppm级或以上的分析技术,如pH测量或凯氏测试
  • 化学合成:试剂制备
  • 组织学染色溶液制备
  • 仪器进水:临床分析仪、老化测试机、玻璃器皿清洗机、不锈钢高压灭菌釜、稳定性测试舱、氢气发生器的供水
自来水直接供水的1型和2型水纯化系统
 水的规格
  Milli-Q® 整体式系统超纯水(1型) Milli-Q® 整体式系统超纯水(2型)
电阻率,25°C1 18.2 MΩ•cm 5-15 MΩ•cm
TOC2 ≤ 5 ppb < 30 ppb
微粒(尺寸 > 0.22 μm)3 <1 个微粒/mL <1 个微粒/mL
细菌3,4 < 0.01 CFU/mL < 0.1 CFU/mL
热原(内毒素)4 < 0.001 EU/mL < 0.001 EU/mL
RNases4 < 1 pg/mL < 0.01 ng/mL
DNases4 < 5 pg/mL < 4 pg/µL
流量 最高2 L/min 最高2 L/min
2 在适当的测试条件下
3 使用了Millipak® 终滤器
4 使用了Biopak® 精滤器
如果您对Milli-Q® 整体式水纯化系统有何疑问,或者想要求报价,请单击下面的按钮。