用于西方蛋白印迹的SNAP i.d.® 2.0 蛋白检测系统
 如何在30分钟之内阻断、探测、洗涤、检测西方蛋白印迹
西方蛋白印迹的免疫检测阶段,包括阻断、抗体孵育和洗涤步骤,可能会受实验差异性的影响。SNAP i.d. 2.0系统既可以加速免疫检测,缩短出结果的时间,又可以并行处理印迹,轻松地在实验中应用一致的条件。
 SNAP i.d.技术的优点
SNAP i.d. 2.0系统使用真空歧管直接驱动封闭试剂、抗体和洗涤缓冲液流过印迹的PVDF或硝酸纤维素膜。因此,免疫检测要快得多:过去使用传统平台依赖摇床的西方蛋白印迹处理需要4-24小时,现在仅需30分钟即可完成。
观看视频:真空驱动的SNAP i.d. 2.0系统如何在30分钟之内完成西方蛋白印迹的免疫检测。
SNAP i.d. 2.0蛋白质检测系统仅供研究使用。它不适用于诊断程序。
 SNAP i.d. 2.0系统的优点
  • 在一个有两个单独控制的侧面的真空基座上一次可处理多达四个印迹。
  • 可卸除的印迹匣框架有三种尺寸:多印迹、小型和中型,以适应不同的印迹尺寸。
  • 一次性印迹匣,尺寸适合多印迹、小型和中型框架。
  • 长时间和离线印迹处理选择:框架有盖子,可以从基座上取下,以便在摇床或培养箱中在4°C进行长时间孵育(一小时至一夜)。
  • 多个框架可以叠放在一起,因此可以同时处理多个印迹。
  • 30分钟即可完成免疫检测,整个印迹上的信号均匀。
  • 使用抗体收集托盘,抗体回收率高于80%。
  • 与硝酸纤维素和聚偏二氟乙烯(PVDF)膜兼容。
  • 适用大多数阻断缓冲液和可视化技术(例如化学发光、荧光或比色)。
 SNAP i.d. 2.0系统的部件和功能
系统由下列部件组成:
系统由下列部件组成
SNAP i.d. 2.0系统组件
SNAP i.d. 2.0基本套件(包括以下组件)
 A 基座(1) 放置框架和方便免疫检测。 SNAP2BASE
B 管件套件(1) 将系统连接到真空源
C 印迹辊子(1) 撵出印迹与印迹匣(货号:SNAP2RL)之间的气泡。
D 滚动垫(1) 提供光滑的表面以便组装印迹
E 润湿托盘(2) 用来润湿印迹匣和印迹。
F 抗体收集盘(2) 收集回收的抗体(货号:SNAP2ABTR) 
G 快速入门指南(图中未显示)  
H SNAP i.d. 2.0多印迹框架和盖子 容纳多印迹匣以进行印迹孵育 SNAP2FRMB01
I SNAP i.d. 2.0小型印迹框架和盖子 容纳小型印迹匣以进行印迹孵育 SNAP2FRMN01
SNAP2FRMN02
J SNAP i.d. 2.0中型印迹框架和盖子 容纳中型印迹匣以进行印迹孵育 SNAP2FRMD01
SNAP2FRMD02
印迹匣
K SNAP i.d. 2.0多印迹匣(包括2个多印迹槽垫) 容纳尺寸不超过4.5 x 8.4 cm的印迹
垫子用来在只运行一个印迹时填塞空匣。
SNAP2BHMB050
L SNAP i.d. 2.0小型印迹匣 容纳尺寸不超过7.5 x 8.4 cm的印迹 SNAP2BHMN0100
M SNAP i.d. 2.0中型印迹匣 容纳尺寸不超过8.5 x 13.5 cm的印迹 SNAP2BHMD0100
SNAP i.d. 2.0系统订货信息(硬件)
产品编号 SNAP i.d. 2.0系统名称
SNAP2MB1 SNAP i.d. 2.0小型和多印迹蛋白检测系统(7.5 x 8.4 cm和4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MB2 SNAP i.d. 2.0中型和多印迹蛋白检测系统(8.5 x 13.5 cm和4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MB3 SNAP i.d. 2.0双包装多印迹蛋白检测系统(4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MIDI SNAP i.d. 2.0中型蛋白检测系统(8.5 x 13.5 cm)
SNAP2MINI SNAP i.d. 2.0小型蛋白检测系统(7.5 x 8.4 cm)