酵母营养缺陷型产品公告
酵母营养缺陷型培养基补充剂
货号Y1501:尿嘧啶缺陷
货号Y17511:组氨酸缺陷
货号Y1896:赖氨酸缺陷
货号Y1376:亮氨酸缺陷
货号Y1876:色氨酸缺陷
货号Y0750:亮氨酸和色氨酸缺陷
货号Y1771:尿嘧啶、亮氨酸和色氨酸缺陷
货号Y2146:组氨酸、亮氨酸和色氨酸缺陷
货号Y2021:组氨酸、亮氨酸、色氨酸和腺嘌呤缺陷
货号Y2001:组氨酸、亮氨酸、色氨酸和尿嘧啶缺陷
注意:室温储存
产品描述
由于不能在缺少特定培养基成分(氨基酸、嘌呤或嘧啶)的情况下生长,营养缺陷型突变菌株的使用情况很大程度上决定了酵母质粒的选择。用含有突变基因的质粒转化可使转化体能够在缺乏所需成分的培养基上生长。虽然酵母可以在不含任何氨基酸的合成培养基上生长,但是在更丰富的培养基上可以获得更好的产量和生长速率。更丰富的培养基也可增加文库筛选或基因敲除时的转化成功率。表1给出了培养基补充剂的组成,主要基于公开的制剂。1
注意事项和免责声明
本产品仅供研发使用,不可用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据表。
制备说明
酵母营养缺陷型合成培养基补充剂                                                       1.39–1.92 g/L
   (每种补充剂的适宜量见表2
不含氨基酸的酵母氮源                                                                       6.7 g/L
   (货号:Y0626
板添加:
细菌学琼脂                                                                                       20 g/L
  (货号A5306
制备板时,只需高压灭菌15分钟;长时间高压灭菌会使琼脂变软。或者,可以将琼脂与营养缺陷型合成培养基补充剂和酵母氮源分开高压灭菌。
高压灭菌后添加:
葡萄糖,50% (w/v)溶液                                                                     40 mL/L
(由货号G7021制备,0.2 mm过滤灭菌)
储存/稳定性
将培养基补充剂室温干燥储存。
表格1
  成分   每升培养基的组分含量(mg)*
2 腺嘌呤 8
3 对氨基苯甲酸 380
4 亮氨酸 76
5 丙氨酸 76
6 精氨酸 76
7 天冬酰胺 76
8 天冬氨酸 76
9 半胱氨酸 76
10 谷氨酸 76
11 谷氨酰胺 76
12 甘氨酸 76
13 组氨酸 76
14 肌醇 76
15 异亮氨酸 76
16 赖氨酸 76
17 蛋氨酸 76
18 苯丙氨酸 76
19 脯氨酸 76
20 丝氨酸 76
21 苏氨酸 76
22 色氨酸 76
  酪氨酸  
  尿嘧啶  
  缬氨酸  
* 不含缺陷的成分
2
酵母营养缺陷型合成培养基补充剂 每升培养基中的量
Y1501:尿嘧啶缺陷  
Y1751:组氨酸缺陷  
Y1896:赖氨酸缺陷 1.92 g
Y1376:亮氨酸缺陷 1.92 g
Y1876:色氨酸缺陷 1.92 g
Y0750:亮氨酸和色氨酸缺陷 1.62 g
Y1771:尿嘧啶、亮氨酸和色氨酸缺陷 1.92 g
Y2146:组氨酸、亮氨酸和色氨酸缺陷 1.54 g
Y2021:组氨酸、亮氨酸、色氨酸和腺嘌呤缺陷 1.46 g
Y2001:组氨酸、亮氨酸、色氨酸和尿嘧啶缺陷 1.46 g
  1.39 g
  1.39 g
结果
生长试验结果
Table showing growth test results
材料
参考文献
  1. Kaiser C., Michaelis, S., and Mitchel, A., Methods in Yeast Genetics, a Cold Spring Harbor Laboratory Manual (Cold Spring Harbor, NY: 1994).