碳化二亚胺
By: Matthias JunkersAldrich ChemFiles 2007, 7.2, 5.
碳二亚胺介导的肽偶联仍然是目前最常用的技术。其主要优点是碳二亚胺不需要事先的羧酸活化。目前主要使用的是二环己基碳二亚胺(DCC),并且已经非常成熟。由于作为副产物产生的脲衍生物通常与所需肽具有类似的溶解度,因此目前已开发出水溶性的碳二亚胺,其相应的脲易于通过水萃取进行分离。最常用的这类碳二亚胺是EDC(N-3-二甲基氨基丙基-N'-乙基碳二亚胺)。此外,EDC或EDAC可以使得在醇或水溶液中能够进行蛋白质或肽环化过程的肽偶联。1
由于二异丙基碳二亚胺(DIC)的尿素衍生物的溶解度增强,使得其在固相肽合成中变得十分有用。
 材料
 参考文献
  1. Nozaki, S. J. Peptide Res. 1999, 54, 162.
返回顶部返回顶部