傅克酰基化反应
 反应
傅克酰基化反应是一种芳烃与酰氯或酸酐使用强路易斯酸催化剂的反应。该反应通过亲电芳族取代进行,形成单酰化产物。1,2
傅克酰基化反应
反应机理:
傅克酰基化反应包括在路易斯酸和酰氯的氯原子之间形成络合物。通过裂解复合物的C-Cl键形成酰基离子。酰基离子在碳上带正电荷,且共振稳定。该酰基离子充当亲电试剂并与芳烃反应产生单酰化产物(芳基酮)。1
反应机理
傅克酰基化反应是以 Charles Friedel 和 James Mason Crafts 命名的,他们在 1877 年发现了将取代基连接到芳环上的反应。3
 注意事项
有关危险和安全操作规范的信息,请参阅安全数据表。
 应用
傅克酰基化反应可用于合成:
  • 二芳基乙酸衍生物4
  • 聚(氧-1,3-亚苯基羰基-1,4-亚苯基)或mPEK5
  • 1,5-双(4-氟苯甲酰基)-2,6-二甲基6
  • 芳香酮7
  • 不对称芳香胺8
  • 环酮,如1-茚满酮和1-四氢萘酮9
  • 2-乙酰基-6-甲氧基萘,一种合成萘普生的中间体10
 最近的研究和趋势
  • 聚(4-乙烯基吡啶)负载的三氟甲磺酸已被用作傅克反应中的有效且易于处理的固体超强酸催化剂体系。通过在温和条件下乙醛酸与芳烃的傅克羟烷基化反应,实现了一锅无溶剂合成各种二芳基乙酸衍生物。4
     上述综合方案:
上述综合方案
  • 基于咪唑的离子液体催化芳族化合物与乙酰氯的傅克酰化。11
  • 据悉,三氟甲磺酸铒是含有给电子取代基的芳烃的微波辅助傅克酰化的良好催化剂。12
  • 分子内傅克酰化用于直接和短期构建二联苯的ACDE环系统,虎皮楠生物碱是一种新型的交让木属 生物碱。13
  • 酸促进的多米诺傅克酰化反应已被开发用于构建台湾喹啉类的核心6,5,6-ABC三环骨架。它还用于合成二萜(±) - 甲萘醌B和(±) - 二氯酮。14
  • 通过亲电傅克酰化缩聚反应合成了含有1,4-亚萘基单元的新型聚(芳醚酮)和聚(芳醚酮砜)。15
  • 在SBA-15介孔二氧化硅上接枝的三苯基锡上甲苯与乙酸酐的傅克酰化已被报道。16
  •  三氟甲磺酸铟在离子液体 1-异丁基-3-甲基咪唑二氢磷酸 ([i-BMIM]H2PO4) 中形成一种有效的绿色催化剂体系,用于芳香族化合物与酸酐的傅克酰化反应。17
  •  使用酰氯和AlCl3在1,2-二氯乙烷中的傅克酰化25,27-二烷氧基杯[4]芳烃已被报道。18
 材料
 参考文献
  1. Fox, M.A. and Whitesell J.K. Organic Chemistry2004.
  2. Li, J.J. Name Reactions: A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Applications, 2007.
  3. Sartori, G. and Maggi, R. Advances in Friedel-Crafts Acylation Reactions: Catalytic and Green Processes2010, 1.
  4. Prakash, G. S.; Paknia, F.; Kulkarni, A.; Narayanan, A.; Wang, F.; Rasul, G.; Mathew, T. and Olah, G. A.  J. Fluorine Chem. 2014171, 102.
  5. Baek, J. B.; Lyons, C. B.; Tan, L-S. Macromolecules 200437, 8278.
  6. Ohno, M.; Takata, T.; Endo, T. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 199533, 2647.
  7. de Noronha, R. G.; Fernandesb, A. C.; Romão, C. C. Tetrahedron Lett. 200950, 1407.
  8. Nordlander, J. E.; Payne, M. J.; Njoroge, F. G.; Balk, M. A.; Laikos, G. D.; Vishwanathet, V. M. J. Org. Chem. 198449, 4107.
  9. Tran, P. H.; Huynh, V. H.; Hansen, P. E.; Chau, D. K. N. and Le, T. N. Asian J. Org. Chem. 2015.
  10. Kobayashi, S. and Komoto, I.Tetrahedron200056, 6463.
  11. Mingjian, C. and Wang, X. Asian J. Chem. 201426, 5981.
  12. Tran, P. H.; Hansenb, P. E.; Nguyena, H. T.; Le, T. N. Tetrahedron Lett. 201456, 212.
  13. Wang, W.; Li, G-P.; Wang, S-F.; Shi, Z-F.; Cao, X-P. Chem.- Asian J. 201510, 377.
  14. Tang, S.; Xu, Y.; He, J.; He, Y.; Zheng, J.; Pan, X.; Sheet, X. Org. Lett. 200810, 1855.
  15. Wen, H.; Wang, P.; Cheng, S.; Yan, T. Cai M. High Perform. Polym. 2014.
  16. Deng, Q.; Qin, Z.; Yang, Y.; Song, W. Chin. J. Chem. Eng. 201523, 384.
  17. Tran, P. H.; Hansen, P. E.; Hoang, H. M.; Chau, D. K. N. and Le, T. N. Tetrahedron Lett.  201556, 2187.
  18. Skácel, J.; Budka, J.; Eigner, V. and Lhoták, P. Tetrahedron 201571, 1959.