Benjamin List 研究小组 - 教授产品门户
教授产品门户索引
List团队着重于催化领域新概念的开发。自1999年以来,该研究团队已经开创性地使得有机催化成为了立体选择性催化的第三大支柱,除此之外还有生物催化和过渡金属催化。其中的脯氨酸和TRIP已经成为了该领域非常有效的催化剂。 2005年,List等人首先提出了不对称抗衡阴离子导向催化(ACDC)的概念。在这方面,List团队已经开发出了一类双磺酰亚胺催化剂(“DSI-CataLists”),其可以用作布朗斯特酸催化剂,以及不对称有机路易斯酸催化剂中的抗衡阴离子
 List研究团队网站
有关适用的产品信息,请点击以下链接:
List实验室最近发表的文章:
García-García P, Lay F, García-García P, Rabalakos C, List B.
Angew Chem Int Ed Engl. 2009;48(24):4363-6. doi: 10.1002/anie.200901768.
前景可期:手性双磺酰亚胺已经成为了非对称催化中一个强有力的新主题。作为第一个范例,我们开发了一种高效、具有对映选择性的向山羟醛反应(见方案)。实际的催化剂是原位生成的N-甲硅烷基酰亚胺....阅读更多
Ratjen L, García-García P, Lay F, Beck ME, List B.
德国应用化学 (Angew Chem Int Ed Engl.) 2011 Jan 17;50(3):754-8. doi: 10.1002/anie.201005954. Epub 2010 Dec 17.
Gandhi S, List B.整个过程包括三块:一、直接不对称三组分反应,我们开发了一种利用醛、氨基甲酸酯和烯丙基三甲基硅烷生成对映异构高烯丙基胺的方法,其中采用了一种新型手性双磺酰亚胺催化剂。该方法采用的原料容易获得、廉价、无毒,芳香族和脂肪族醛都适用.....阅读更多