透析管
 什么是透析管?
透析管是一种半透膜,通常由醋酸纤维素制成。它用于透析,透析过程包括从溶液中除去具有非常小分子量的溶质,并在新缓冲液中平衡溶液。它也可用于浓缩稀释溶液。透析管有多种尺寸和一系列截留分子量(MWCO)。MWCO设置了一个分子量阈值,低​​于该分子量,分子可以自由地穿过透析膜。1
 准备纤维素膜透析管(产品编号: D9402)
透析管(产品编号: D9402)由原生木浆制成的再生纤维素组成, 并加入甘油作为保湿剂。透析管扁平且透明,卷成卷供应。
  • 典型的截留分子量:14,000 Da
  • 平均宽度:76 mm(3.0 in.)
  • 满时平均直径:49 mm
  • 能力:~640 mL/ft
准备说明
在流水中洗涤透析管3-4小时,以以除去作为保湿剂的甘油。制造过程导致残留ppm范围的硫酸盐。用0.3%(w/v)硫化钠溶液在80℃下处理透析管1分钟,以除去硫酸盐。用热水(60℃)洗涤2分钟,然后用0.2%(v/v)硫酸溶液酸化,然后用热水冲洗以除去酸。该透析管能载留大多数分子量为12,000或更大的蛋白质。
 材料
 参考文献
  1. Rosenberg, Ian M. Protein analysis and purification: benchtop techniques. Springer Science & Business Media, 2013: 141.