金属有机框架(MOFs)
金属有机框架(MOFs)是一种由金属与有机配体之间通过相互作用形成多孔性配位网络的材料,其具有创纪录的表面积,超过了活性炭和沸石。MOFs应用包括气体的储存和分离,传感器,催化剂等。1
通常在纯N,N-二乙基甲酰胺N,N-二甲基甲酰胺的溶剂/水热条件下制备MOF,其在加热时会缓慢分解,并产生能够使有机连接分子去质子化的碱。后者与金属盐反应并生成3D元有机网络。典型的MOF合成方法如图1所示2
制备MOF的典型方法
图1. 制备MOF的典型方法(图1, MM 4.4
适用于制备高性能MOF-177 3UMCM-150 4NOTT-1015等的金属盐溶剂MOF交联剂如下表所示。
来自加利福尼亚理工的Channing Ahn博士关于购自Sigma-Aldrich的BTB(货号686859)的产品反馈:
到目前为止,我们对结果非常满意。您的交联剂效果很好,并且确实为我们节省了很多麻烦,无需自己制作!
References
  1. Tools for designing high performance MOFs.
  2. Caskey, S. R; Matzger, A.J. Material Matters, 2009, 4, 111.
  3. Chae, H. K.; Siberio-Pérez, D. Y.; Kim, J.; Go, Y.; Eddaoudi, M.; Matzger, A. J.; O’Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Nature, 2004, 427, 523.
  4. Wong-Foy, A. G.; Lebel, O.; Matzger, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15740.
  5. Lin, X.; Telepeni, I.; Blake, A. J.; Dailly, A.; Brown, C. M.; Simmons, J. M.; Zoppi, M.; Walker, G. S.; Thomas, K. M.; Mays, T. J.; Hubberstey, P.; Champness, N. R.; Schröder, M. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 2159.