Co-MOF-74|金属有机骨架 (MOF's)
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
MOF构造工具
为你的研究构造骨架材料
文献建议使用下列金属制备Co-MOF-74.
应用
  • 气体吸附:氢气,氨气,氯化氰,二氧化硫气体
性质
  • 最大表面积:1360 m2 / g BET 表面积
  • 一维孔,不饱和金属位点
参考文献
  1. Glover, T.; Peterson, G.; Shindler, B.; Britt, D.; Yaghi, O. Chemical Engineering Science 2011, 66(2), 163-170.
  2. Arean, C.; Chavan, S.; Cabello, C.; Garrone, E.; Palomino, G. ChemPhysChem 2010, 11, 3237-3242.
  3. Caskey, S. R., Matzger, A. Material Matters 2009, 4.4, 11.
  4. Tranchemontagne, D. J.; Hunt, J. R.; Yaghi, M. M. Tetrahedron 2008, 64, 8553.
  5. Botas, J.; Calleja, G.; Sanchez-Sanchez, M; Orcajo, G. International Journal of Hydrogen Energy 2011, 36(17), 10834-10844.