MgDOBDC补充信息
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
文献建议使用下列材料制备Mg/DOBDC。
  • 交联剂:H4DOBDC(2,5-二羟基对苯二甲酸)
  • 金属源:镁盐 (Mg)
应用
  • 气体吸附:二氧化碳气体
参考文献
  1. Kizzie, A.; Wong-Foy, A.; Matzger, A. Langmuir 2011, 27(10), 6368-6373.