MOF-74-Mg|金属有机骨架(MOF's)
MOF-74-Mg补充信息
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
MOF构造工具
为你的研究构造骨架材料
文献建议使用下列金属制备 MOF-74-Mg.
  • 交联剂H4DOBDC(2,5-二羟基对苯二甲酸)
  • 金属源镁盐 (Mg)
应用
  • 气体吸附:二氧化碳,甲烷
  • 催化
性质
  • 最大表面积: 1525 m2 / g BET 表面积
  • 一维孔,不饱和金属位点
参考文献
  1. Glover, T.; Peterson, G.; Shindler, B.; Britt, D.; Yaghi, O. Chemical Engineering Science 2011, 66(2), 163-170. 
  2. Bao, Z.; Yu, L.; Ren, Q.; Lu, X.; Deng, S. Journal of Colloid and Interface Science 2011, 353(2), 549-556. 
  3. Rosi, N.; Kim, J.; Eddaoudi, M.; Chen, B.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127(5), 1504-1518. 
  4. Tranchemontagne, D. J.; Hunt, J. R.; Yaghi, M. M. Tetrahedron 2008, 64, 8553.