MIL-53(Fe) |金属有机骨架(MOF's)
MIL-53(Fe) 补充信息
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
MOF构造工具
为你的研究构造骨架材料
文献建议使用下列金属制备MIL-53(Fe)。
应用
构造成分:
交联剂:TPA, H2BDC, BDC
  • 液体吸附:甲醇、乙醇、丙醇
交联剂:H4DOBDC
  • 分离:有机物质
  • 气体吸附
性质
构造成分:
交联剂:TPA, H2BDC, BDC
交联剂:H4DOBDC
  • 最大表面积:1500 m2 / g Langmuir表面积