MOF-74-Fe |金属有机骨架(MOF's)
MOF-74-Fe补充信息
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
文献建议使用下列材料制备Cu-BTC。
应用
  • 分离:从空气中分离氧气
性质
  • 最大表面积:1360 m2 / g BET 表面积
参考文献
  1. Bloch, E.; Murray, L.; Queen, W.; Chavan, S.; Maximoff, S.; Bigi, J.; Krishna, R.; Peterson, V.; Grandjean, F.; Long, G.; Smit, B.; Bordiga, S.; Brown, C.; Long, J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14814-14822.
  2. Bhattacharjee, S.; Choi, J.; Yang, S.; Choi, S.; Kim, J.; Ahn, W. J. Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10(1), 135-141."