MOF-74-Ni |金属有机骨架(MOF's)
MOF-74-Ni补充信息
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
文献建议使用下列材料制备MOF-74-Ni。
应用
  • 气体吸附:氨气,氯化氰,二氧化硫气体
性质
  • 最大表面积:1360 m2 / g BET表面积
  • 一维孔,开放的位点
参考文献
  1. Glover, T.; Peterson, G.; Shindler, B.; Britt, D.; Yaghi, O. Chemical Engineering Science 2011, 66(2), 163-170.
  2. Arean, C.; Chavan, S.; Cabello, C.; Garrone, E.; Palomino, G. ChemPhysChem 2010, 11, 3237-3242.
  3. Caskey, S. R., Matzger, A. Material Matters 2009, 4.4, 11.
  4. Tranchemontagne, D. J.; Hunt, J. R.; Yaghi, M. M. Tetrahedron 2008, 64, 8553.