ZIF-8 (Basolite Z1200) |金属有机骨架(MOF's)
探索MOF应用、性质和材料,运用MOF构造工具构造MOFs
文献建议使用下列材料制备ZIF-8 (Basolite Z1200。
TMA, H3BTC, BTC(均苯三甲酸)
铬盐 (Cr)
结晶和补充信息
应用
采用锌构建时:
  • 分离:链烷烃异构体,烷烃
  • 气体吸附
采用锌(Basolite Z1200) 构建时:
  •  气体吸附:氢气
  • 传感器
特性
采用锌构建时:
  • 最大表面积:1813 m2 / g BET表面积
  • 孔容量 = 0.65 cm3 / g
  •  
采用锌(Basolite Z1200构建时:
  •  最大表面积:1810 m2 / g Langmuir表面积
  • 孔容量 =  0.636 cm3 / g