针对沙门氏菌的1-2Test®
1-2 Test针对沙门氏菌的1-2Test®是一种基于抗体的检测方法,用于检测食品和环境样品中的沙门氏菌。只需简单的1步或2步富集步骤,该检测便可结合免疫扩散技术来提供准确和快速的结果。由于沙门氏菌特异性抗体会从相反方向扩散到培养基中,因此存在沙门氏菌时其会通过运动培养基进行移动。抗体通过结合靶沙门氏菌抗原以形成视觉上明显的免疫标记,从而表明阳性测试结果。作为AOAC官方分析方法,1-2Test是检测沙门氏菌的最简单快速的方法之一。
首个被广泛认可的一次性沙门氏菌检测
1-2Test是被全球分析师所采纳的专利沙门氏菌一次性检测方法。它将专利科技与实际应用相结合,性能可靠,简单易用。
准确、可靠和经验证的结果
广泛的跨实验室、跨领域验证研究表明,1-2Test具有高度的准确性和特异性。专利的1-2Test抗体可捕获多种沙门氏菌,且不会与大多数常见的交叉反应物发生反应。
对所有样品仅需一次检测
1-2Test的一次性使用形式可根据您的检测需求灵活地运行在任意数量的检测上。适用于测试所有食品、食品成分以及环境样品。
关键检测/病原体:沙门氏菌
批准:AOAC OMA 989.13
材料