面向制药行业的微生物空气监测:MASM®-100系列
制药环境中的卫生标准与成品的微生物安全性密切相关,因此活性微生物空气采样解决方案的精确性、可靠性和可重复性不容忽视。我们的监控系统简单易用,完全符合国际标准和法规。
MAS-100 ISO
MAS®-100系列具有出色的空气采样精度
该仪器可在制药生产设施中对环境空气和压缩气体进行简单可靠的微生物监测。它采用Anderson撞击原理,通过穿孔盖吸入空气。其推荐用于制药行业的流速为100升/分钟。
  • 精确、可重复的测定和出色的使用灵活性
  • 出色的收集效率
  • 全自动校准
  • 验证文件符合ISO 14698第1部分和第2部分的要求
  • MAS®-100 附件
材料