面向食品和饮料行业的微生物空气监测:RCS® 系列和HYCON® 琼脂条
食品和饮料生产环境的卫生标准与成品微生物安全性密切相关,因此务必确保您的活性微生物空气采样解决方案的结果精确、可靠和可重复。我们的监控系统简单易用,完全符合相关国际标准和法规。
The RCS® 系列 – 技术成熟、安全可靠
RCS®微生物空气采样系统主要用于在受控环境中对环境空气和压缩气体进行监测,应用于食品和饮料业务已有30多年之久,其安全性和可靠性备受广大用户好评:
  • 使用成熟的Reuter离心冲击(RCS®)原理,以低冲击速度轻柔但有效地收集空气中传播的微生物
  • 外形轻巧,配备简单易用的控制系统及软件
  • 与各种即用型琼脂条完全兼容,包括我们的HYCON®琼脂条
HYCON®琼脂条
各种HYCON®琼脂条都适用于RCS®微生物空气采样器。
可作为酵母和霉菌、大肠菌群和葡萄球菌的选择性培养基和总计数培养基
  • 在受控的无菌条件下制造
  • 单个包装,减少浪费
  • 可再封口的护套以确保安全操作
  • 保质期长达六个月,有助于节省成本
  • 室温储存非选择性培养基,节省温度控制存储成本
材料