Assurance GDS®
Assurance GDS logoAssurance GDS®结合了分子检测技术和食品微生物学的最新成果,结果获取更快,准确性更高,满足当今食品和环境检测的各种挑战。它利用多层次特异性,包括免疫磁性分离(IMS)、高度特异性引物和专利探针系统来确保高度准确的结果。BioControl形式多样,还可以完全实现自动化。
速度和准确性
快速准确的检测方法采用基因检测技术和食品微生物学的最新创新成果。
三级特异性
Assurance GDS®利用三个特异性级别来确保结果的准确性,其中包括高度特异性的引物、探针和免疫磁性分离。
PickPen免疫磁分离(IMS)
样品制备包括专有的PickPen® IMS技术,可以分离出可能会干扰PCR结果的目标生物体并将其从食物基质和培养基中去除。
关键测试/病原体
沙门氏菌 MPX Top 7 STEC
沙门氏菌HET MPX Top 6 STEC
李斯特菌属 Top 7 STEC (eae)
单增李斯特菌 Top 6 STEC (eae)
阪崎肠杆菌 志贺毒素基因(O157)
大肠杆菌O157:H7 志贺毒素基因(O157)
大肠杆菌O104 志贺毒素基因(O157)
验证
沙门氏菌 李斯特菌属 单增李斯特菌
AOAC OMA 2009.03
AOAC PTM 050602
加拿大卫生部MFLP-36
AFNOR TRA 02/12-01/09
MicroVal 2015LR50
AOAC PTM 070701
加拿大卫生部MFLP-08
MicroVal 2010LR31
AOAC PTM 070702
加拿大卫生部MFLP-07
MicroVal 2014LR32
大肠杆菌O157:H7 志贺毒素基因(O157) Top 7 STEC
AOAC OMA 2005.04
加拿大卫生部MFLP-16
MicroVal 2015LR49
AOAC OMA 2005.05
AOAC PTM 071301
AOAC PTM 071303
AOAC PTM 101502
灵活的自动化,适合任意实验室的规模和价位
PMax Lab
Assurance GDS® PickPen®PIPETMAX®(PPMX)可以处理常规工作,从而让您专注于其他关键的实验室任务
  • 灵活的模块化设计,适应现有的实验室布局和工作流程
  • 消除人为差异并标准化结果
  • 针对大小实验的高效实验步骤最大限度地提高生产力
  • 将PCR样品制备工作量减少多达50%
  • 体积小巧,节省宝贵的实验室空间