通过DiluCult™系列重力稀释仪和样品均质器来简化您的工作流程
准确的微生物学结果很大程度上取决于您的样品制备质量。
DiluCults我们的新型自动重力系统DiluCult™和DiluCult™2可帮助您提升富集样品稀释工作流程的效率。 这些自动化重力稀释仪配备两个集成泵,用于方便微生物安全柜中的工作。它们高度低并带有可拆卸的滴水盘,以三种加样模式运行:低精度的快速流量、标准精度的标准流量和最佳精度的慢流量。仪器可通过认证砝码来非常轻松地校准。用户既可在用户界面上选择特定的稀释系数,也可切换到其他应用的加样模式。
  • DiluCult™是一款简易而灵活的仪器,可针对您的需求量身提供精准的稀释,最高稀释量可达3 kg
  • DiluCult™ 2带有更安全的机械加样臂,最高可稀释5 kg的大量混合样品
对于高效的固体食品样品制备,我们还专门向您介绍富集样品均质器(ESH)。
ESH
它可在您的工作流程中引入自动均质化功能,并通过2个可拆卸和可高压灭菌的按摩桨来非常轻松地清洁。该仪器配备一个多功能数显屏作为控制面板来设置速度和时间。仪器最大容量为400 mL。窗户门和浆片之间的间隙允许手动调节,以更好地适应您的特定样品类型。
  • 从样品制备至分析,我们都可为您的整体QC工作流程提供全程支持。通过安全滴盘进行自动化固体食物富集样品均质的ESH
材料