食品中的肠杆菌
 使用MPN技术和预富集处理对食品中肠杆菌进行检测和计数
根据EN-ISO 21528-1:2004
使用MPN技术和预富集处理对食品中肠杆菌进行检测和计数
描述 产品编号
BPW(缓冲蛋白胨水) 77187
Mossel肉汤(缓冲葡萄糖亮绿色胆汁肉汤,EE肉汤) 69965
VRBD(紫红胆汁葡萄糖酶琼脂) 70189 / 17213
营养琼脂 70116
葡萄糖溴甲酚紫琼脂 16447
氧化酶圆片 70439
氧化酶条 40560
Gaby-Hadley氧化酶试剂A 07345
Gaby-Hadley氧化酶试剂B 07817
Gordon-McLeod氧化酶试剂 18502
 食品中肠杆菌检测和计数方法 — 菌落计数技术
根据EN-ISO 21528-2:2004
食品中肠杆菌检测和计数方法 — 菌落计数技术
描述 产品编号
VRBD(紫红胆汁葡聚糖琼脂) 70189 / 17213
营养琼脂 70116
葡萄糖溴甲酚紫琼脂 16447
氧化酶圆片 70439
氧化酶条 40560
Gaby-Hadley氧化酶试剂A 07345
Gaby-Hadley氧化酶试剂B 07817
Gordon-McLeod氧化酶试剂 18502
 大肠菌的计数方法 — 食品中的菌落计数技术
根据EN-ISO 4832:2006
大肠菌的计数方法 — 食品中的菌落计数技术
描述 产品编号
VRBL(紫红胆汁乳糖琼脂) 70188
BRILA(亮绿胆汁乳糖肉汤) 16025