GranuCult™颗粒培养基
GranuCult™低尘颗粒是一种脱水培养基,符合新的EN ISO 11133:2014标准以及检测食物样品和水样的其他ISO标准和FDA-BAM/USDA-FSIS法。
其优异的流动性和不粘性可防止成分分离和结块,从而简便、快速地制备培养基,且重复性高。即使在潮湿或温暖的条件下,我们公司的颗粒培养基也非常准确。成分均匀,没有结块。另外,由于具有出色的自由流动性,该产品更易于处理和称重。
颗粒可极大程度地减少空气中的尘粒,创造更安全的工作环境。处理颗粒培养基时产生的粉尘明显减少,从而显著减少与粉尘和有毒物质吸入相关的危险。因此,环境和加工工具受到的污染较少,工作人员可免受意外污染侵害。