用于免疫学检测的侧流测试
VIP® Gold
VIP®Gold(视觉免疫沉淀物)是一种用于检测食品和环境表面病原体的侧流免疫测定。每个VIP®Gold装置都是一个独立的测试,只需添加样品即可完成,使之成为一种非常适合中低容量实验室的极其简单、用户友好的检测方法。添加样品后,检测装置将样品与胶体金颗粒(涂覆有对靶抗原特异的捕获抗体)混合,并通过毛细管作用穿过硝酸纤维素膜。如果样品中存在靶抗原,则会被捕获并结合到有色颗粒上。颗粒继续穿过膜,遇到所含抗体对靶抗原特异的测试线,然后再遇到所含抗体对包被在有色颗粒上的捕获抗原特异的对照线。如果存在,靶抗原及其相结合的颗粒将与测试线抗体结合,形成醒目的线。剩余的颗粒将继续扩散至对照线抗体以形成醒目的线,从而验证检测装置工作正常。
关键测试/病原体
  • 沙门氏菌
  • 李斯特菌
  • EHEC
验证
沙门氏菌 李斯特菌 EHEC
AOAC OMA 999.09 AOAC OMA 997.03 AOAC OMA 996.09
AOAC PTM 031801 AOAC PTM 060801 加拿大卫生部MFLP-87
  加拿大卫生部MFLP-34  
Singlepath® & Duopath®方便快速的病原体检测
Singlepath®和Duopath®侧流试验是用于检测食物病原体的免疫测定,十分便利。这些试验覆盖主要的病原体,可充当小型实验室,并内置对照反应用于优化病原体检测。只需20分钟即可获得最终的结果。
配合我们的GranuCult™培养基使用可确保最佳的测试性能。针对弯曲杆菌的Singlepath®快速检测以及Duopath®STEC(志贺样毒素)已获得AOAC-RI认证。
优点:
  • 可靠:与传统检测方法相同的准确度标准
  • 全面:测试涵盖食物中最相关的病原体,包括弯曲杆菌、大肠杆菌0157、沙门氏菌、蜡状芽孢杆菌、核细胞增生李斯特菌和志贺样毒素
  • 快速:在20-30分钟内确定结果
  • 易于使用:只需简单的样品准备过程,即可获得清晰明了的检测结果
  • 安全:利用额外的阳性对照和特定的改良富集培养基,可获得精确、可靠的结果
  • 经济:快速的检测结果可以加快产品发布时间,从而节省运营成本,同时确保产品的可靠性
材料