膜过滤无菌检测
Steritest™ EZ过滤装置
膜过滤无菌检测是可过滤药物产品的行业标准,特别适合可抑制微生物生长的样品(如抑菌剂、抑真菌剂或已添加防腐剂的药物)。我们的全密封Steritest™ EZ装置附带详细的质量证书,其数据来自于严格的中控和发布测试。膜和滤罐也经过严格的完整性和微生物检测。
Steritest™ EZ 装置采用易于区分的颜色标记:
  • 蓝色底适用于常规药物产品
  • 红色底适用于具有抑菌作用的产品,如抗生素
  • 绿色底适用于溶剂、乳膏、软膏和兽用注射剂
灵活满足您的需求并最大限度减少假性结果:
  • 密封系统降低假阳性风险。
  • 去除抑菌、杀菌或抑真菌剂,有助于消除假阴性风险。
  • 可按需配置Steritest™ – 根据您的样品类型、包装和检测环境进行量身定制。
Sterility testing member filtration
材料