GC-MS调谐溶液、内参和拟似标准品
By: Jim Walbridge and Kathy KieferReporter US Vol 28
由于灵敏度和特异性,GC-MS是环境和法医化学中广泛使用的技术。这类行业内的一些重要应用包括许多EPA方法、药物滥用管制和火灾和爆炸残留物调查。为了最有效地利用您的GC-MS分析,选择正确的内标物、回收率指示物和调谐溶液很重要。
 调谐溶液
调谐溶液(tuning solution)用于“调谐”或优化MS检测器参数。它使质量和离子丰度测量的准确度达到最高。一些调谐溶液也包含用于评估注加样惰性和GC柱性能的化合物。我们的调谐溶液根据特定EPA方法的指定配方设计,是验证GC-MS系统的重要工具。
 内参
GC-MS操作规程通常利用内参法定量。内参衡量从样品基质中提取目标分析物的能力,并监控和校准仪器波动。五氟苯、1,4-二氟苯、1,4-二氯苯-d4和氯苯-d5均为内参。
 拟似标准品
拟似标准品用于监控从样品制备到仪器性能的整个分析过程。甲苯-d8、4-溴氟苯和二溴氟苯均为拟似标准品。
下表列出了我们产品目录中提供的许多GC-MS标准品和调谐溶液的样例。每样产品都提供质检报告(COA)。单和多组分溶液经过种类、纯度和浓度认证。每种组分保证处于标注浓度的+/-0.5%之内。