用于免疫印迹蛋白检测(比色法)的4-氯-1-萘酚溶液方案
货号 C8302
产品描述
本溶液含有0.48 mM 4-氯-1-萘酚、50 mM Tris-HCl和0.2 M NaCl的17%甲醇溶液。这是一种底物溶液,用于在免疫印迹过程中显现辣根过氧化物酶结合物。
储存
储存温度2-8 °C
注意事项和免责声明
本产品仅供研发使用,不适用于药物、家用或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据手册。
操作步骤
  1. 将凝胶转移到印迹膜上后,用洗涤液洗涤5分钟。
  2. 用封闭溶液稀释的一抗孵育洗涤过的膜。在步骤2之前通常不需要进行封闭。
  3. 将膜用洗涤液洗涤5分钟。
  4. 在温和搅拌下,将洗涤过的膜与二抗过氧化物酶结合物在封闭溶液中室温孵育2小时。(建议开始时使用1:1000稀释的抗体)。
  5. 将膜在洗涤液中洗涤3次,每次5分钟。
  6. 将 过氧化氢 (H1009)加到4-氯-1-萘酚溶液 (C8302)中,得到最终浓度为0.01%的过氧化氢(v/v)。用前现配。
  7. 室温下,将膜用底物溶液浸润1-5分钟,直至获得所需的颜色。8x10 cm的膜用10-20 ml。
    注意:确保膜完全浸没在溶液中。
  8. 用水彻底洗涤可以停止显色。
    注意:仔细观察,防止显色过度。
材料
参考文献
  1. B. Batteiger, Journal of Immunological Methods, 55 (1982) 297-307.
  2. D.I. Scott, Journal of Immunological Methods, 119 (1989) 153-187.
  3. F. Miescher, Analytical Biochemistry, 119 (1982) 142-147.