线性流速(cm/小时)与体积流速(ml/min)之间的换算
Appendix 4 extracted from Affinity Chromatography Principles and Methods, GE Healthcare, 2007
在比较不同尺寸色谱柱的结果时,使用线性流速(cm/小时)来表示流量会更方便。但是,流量通常采用体积流速(ml/min)的形式测定。
通过使用以下公式可实现线性流速与体积流速之间的相互换算。
从线性流速(cm/小时)换算为体积流速(ml/min)
体积流速 (ml/min) = 线性流速 (cm/h) x 色谱柱截面积   (cm2)
---------------------------
60
= Y × π x d2
------------------- ------------------
60 4
其中
Y = 线性流速,单位cm/h
d = 色谱柱内径,单位cm
举例:
当线性流速为150 cm/小时,XK 16/70色谱柱(内径1.6 cm)的体积流速是多少?
Y = 线性流速 = 150 cm/h
d = 色谱柱内径 = 1.6 cm
体积流速 (ml/min) = 150 × π × 1.6 x 1.6 ml/min
-------------------------------------
60 × 4
                                                                                                            = 5.03 ml/min
从体积流速(ml/min)换算至线性流速(cm/小时)
线性流速 = 体积流速 (ml/min) × 60
---------------------------------
色谱柱截面积 (cm2)
= Z × 60 × 4
-------------------
π x d2
其中
Z = 体积流速,单位ml/min
d = 色谱柱内径,单位cm
举例:
当体积流速为1 ml/min时,HR 5/5色谱柱(内径0.5 cm)的线性流速是多少?
Z = 体积流速 = 1 ml/min
d = 色谱柱内径 = 0.5 cm
线性流速 = 1 × 60 × 4 cm/h
-------------------
π x 0.5 x 0.5
                                                                                                  = 305.6 cm/h
从ml/min换算成采用注射器时
1 ml/min = 约HiTrap 1 ml色谱柱30滴/min
5 ml/min = 约HiTrap 5 ml色谱柱120滴/min
 材料