StableCell™胰蛋白酶溶液
 是什么使StableCell™胰蛋白酶与众不同?
胰蛋白酶是由胰腺分泌的胰蛋白酶原形式的蛋白水解酶,其被活化以帮助近端小肠中的食物蛋白降解。在生命科学实验室中,胰蛋白酶通常用于从培养板、培养瓶等解离贴壁细胞。传统的胰蛋白酶溶液必须在-20°C冷冻保存,以防止自身消化,而导致酶活性降低(见下图1),继而导致细胞脱离无效。StableCell™胰蛋白酶溶液专门设计用于执行标准胰蛋白酶溶液所做的细胞解离,但不同的是前者无需等分、冷冻和解冻。使用该产品省却了细胞传代或实验之前耗时的等分、等待胰蛋白酶解冻等步骤,因此节省了大量时间,除此之外还省出了冰箱里的空间。我们的StableCell™胰蛋白酶溶液建议储存在2-8℃下,但是我们的研究以很高的置信度表明,StableCell™胰蛋白酶溶液即使储存在37℃下,也能保持 > 90%的活性和性能。节省时间,省却解离程序中的步骤,节省冰箱里的空间。
StableCell™胰蛋白酶已经用多种细胞系进行了验证。我们的研究包括SKOV-3、DU145、HEK293、16HBE41o-,HL-1和MDCK细胞系。我们将StableCell™胰蛋白酶的分离作用和酶活性与我们的标准胰蛋白酶溶液进行了比较,发现对于我们所观察每种细胞系,它们都具有相似的性能。然而,StableCell™胰蛋白酶独特的配方使其能够在2-8℃下保持其酶活性,而我们的标准胰蛋白酶溶液如果不处于冷冻状态会迅速降解。有关详细信息,请参见下图(紫色是StableCell™,蓝色是标准胰蛋白酶)。
点击图片查看大图。
随时间测量的酶活性。StableCell™胰蛋白酶溶液与常规研究级胰蛋白酶相比 — 两者都储存在2-8℃
上图:随时间测量的酶活性。StableCell™胰蛋白酶溶液与常规研究级胰蛋白酶相比 — 两者都储存在2-8℃。结果表明,常规胰蛋白酶活性随着时间的推移逐渐减少,而StableCell™胰蛋白酶一直保留着 > 90%的活性。
使用我们的标准胰蛋白酶溶液
上图:使用我们的标准胰蛋白酶溶液(货号:T3924T4049T4174)和StableCell™胰蛋白酶溶液(货号:T2601T2605T2610)所分离的平均细胞个数的比较。
我们的研究最终表明,与标准胰蛋白酶溶液相比,StableCell™胰蛋白酶溶液表现出相同的细胞分离性能。(见以上图2。)
说明:SK-OV3细胞,在约90%汇合度时接种于6孔板中
对三种不同浓度(1x、5x、10x)的标准或StableCell™胰蛋白酶溶液,测量了细胞脱离数目和活力。
用HBSS将所有溶液稀释至1x当量
阴性对照:只在HBSS和未处理细胞中使用稳定剂(t = 0)
实验一式三份,37℃下进行10分钟。
“ 还有其他细胞分离溶液也可以存在2-8C甚至室温。很高兴不必等待解冻,但我最喜欢StableCell™的是它实际上是胰蛋白酶,所以我确切地知道我的细胞是用什么处理的。“  
StableCell™胰蛋白酶溶液
 材料