葡聚糖
Cas编号:9004-54-0
 结构
葡聚糖是无水葡萄糖的聚合物。它由大约 95% 的alpha-D-(1-6)键合组成。其余的 a (1-3) 键合解释了葡聚糖的分支。1,2,3 分支长度上的冲突数据意味着平均分支长度小于 3 个葡萄糖单位。4,5 但是,其他方法表明存在大于 50 个葡萄糖单位的分支。6,7
已发现天然右旋糖酐的分子量 (MW) 在 900 万至 500 万范围内。8,9,10较低分子量的右旋糖酐将表现出略微较少的支化4 ,并具有更窄的分子量分布范围。11 分子量大于 10,000 的葡聚糖似乎是表现为高度支化的。随着分子量的增加,葡聚糖分子的对称性增强。7,12,13具有2,000至10,000个葡聚糖分子的MW的葡聚糖表现出可膨胀线圈的特性。12 在分子量低于 2,000 时,右旋糖酐更像棒状。14
右旋糖酐的分子量用以下一种或多种方法测定:低角度激光散射   15 ,尺寸排阻色谱法   16 ,铜络合   17   和蒽酮试剂  18   显色还原末端糖测定和粘度  12
 比旋度:[α]=+199° 11
结构
 产品信息
我们提供来自    肠膜明串珠菌菌株 B 512 的葡聚糖。通过有限的水解和分馏生产各种分子量。我们供应商采用的确切方法已申请专利。分馏可通过尺寸排阻色谱    16   完成 或乙醇分级,其中最大分子量的葡聚糖首先沉淀。19
 制备说明
右旋糖酐具有很好的水溶性,最高分子量的右旋糖酐除外, D5501 (分子量范围 =500 万 ~4000 万)。我们测试葡聚糖在水中的浓度通常超过30mg / ml的溶解度。
 右旋糖酐也易溶于 DMSO、甲酰胺、乙二醇和甘油。11
 中性右旋糖酐水溶液可在 110-115°C 下高压灭菌 30 至 45 分钟。 11   葡聚糖在高温下可被强酸水解。葡聚糖的末端还原端基可在碱性溶液中氧化。11
 流程
右旋糖酐是一种高分子量、惰性、水溶性聚合物,已被广泛应用于生物医学领域。
未修改的葡聚糖的应用:
血浆填充剂
 右旋糖酐溶液已被用作血浆填充剂。20
10% 葡聚糖溶液 (分子量40,000) 比血浆蛋白产生略高的胶体渗透压。
据悉,0.9% 氯化钠或 5% 葡萄糖中的 10% 右旋糖酐 (分子量40,000) 溶液可用作术后血栓栓塞性疾病的短期血浆增量剂。输注后,24小时后尿液中约70%的葡聚糖(分子量40,000)不变。粪便中有少量排出。剩余的右旋糖酐缓慢代谢为葡萄糖。
6% 右旋糖酐溶液 (分子量70,000) 的胶体渗透压与血浆蛋白相似。分子量大于 50,000 的右旋糖酐倾向于缓慢扩散穿过毛细血管壁,并缓慢代谢为葡萄糖。大约 50% 输注的右旋糖酐(分子量70,000)在 24 小时内尿中排泄不变    20
离心/细胞和细胞器分离
含右旋糖酐 (分子量250,000) 的胶体溶液已用于离心分离血液中聚集的血小板   21    白细胞   22    和淋巴细胞   23   。
葡聚糖 (分子量40,000) 已被用于分离完整的细胞核。24
蛋白质沉淀
在免疫扩散应用中,葡聚糖已被用于增强抗体-抗原复合物的沉淀和敏感性。
将右旋糖酐 (分子量80,000) 以最大 80 mg/mL 注入免疫电泳凝胶中。25
 右旋糖酐(分子量 250,000 和 2,000,000)也用于类似的应用。26
抑制血小板聚集
 较低浓度的右旋糖酐 (分子量 10,000-40,000) 已用于抑制血小板聚集。27
 相关产品
 参考文献
  1. Rankin, J.C. and Jeanes, A., J. Am. Chem. Soc., 76, 4435 (1954).
  2. Dimler, R.J. et al., J. Am. Chem. Soc., 77, 6568 (1955).
  3. Van Cleve, J.W. et al., J. Am. Chem. Soc., 78, 4435 (1956).
  4. Lindberg, B. and Svensson, S., Acta. Chem. Scand., 22, 1907 (1968).
  5. Larm, O. et al., Carbohydr. Res. 20, 39 (1971).
  6. Bovey, F.A., J. Polym. Sci., 35, 167 (1959).
  7. Senti, R.F. et al., J. Polym. Sci., 17, 527 (1955).
  8. Arond, L.H. and Frank, H.P., J. Phys. Chem., 58, 953 (1954).
  9. Elias, H.G., Makromol. Chem., 33, 166 (1959).
  10. Antonini, E. et al., Biopolymers, 2, 27 (1964).
  11. Supplier's data.
  12. Granath, K.A., J. Colloid Sci., 13, 308 (1958).
  13. Wales, M. at al., J. Polym. Sci., 66, 101 (1979).
  14. Gekko, K., Am. Chem. Soc. Symposium Series, 150, 415 (1981).
  15. Allen, P.W., Techiques of Polymer Characterization, Butterworths Scientific Publications, p. 131 (1959).
  16. Granath, K.A. and Flodin, P., Makromol. Chem., 48, 160 (1961).
  17. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 50, 81 (1953).
  18. Jermyn, M.A., Anal. Biochem., 68, 332 (1975).
  19. Ingelman, B. and Halling, M.S., Ark. Kemi., 1, 61 (1949).
  20. Martindale: The Extra Pharmacopoeia, J.E.F. Reynolds, 30 ed., pp. 650-651 (1993).
  21. Minor, A.H. and Burnett, L.,  N.Y. State J. Med., 53, 547 (1953).
  22. Boyum, A., Scan. J. Clin. Lab. Invest., 21, Suppl. 97, 31 (1968).
  23. Harris, R. and Ukaejiofo, E.O., Brit. J. Haematol., 18, 229 (1970).
  24. Honda, S.I. et al., J. Exp. Botany, 17, 460 (1966).
  25. Hellsing, K., Biochem. J., 114, 141 (1969).
  26. Ceska, M., Biochem. J., 111, 607 (1969).
  27. Gelin, L.E. and Ingelman, B., Acta Chir. Scand., 122, 294 (1961).