酶促检测抑肽酶
1. 目的
建立酶促检测抑肽酶的标准化操作步骤。
2. 适用范围
该流程适用于可检测抑肽酶活性的所有产品。
3. 定义
3.1 在pH 7.8、25ºC条件下一个胰蛋白酶抑制剂单位(TIU)可将2单位胰蛋白酶活性降低50%,其中一单位的胰蛋白酶每分钟可以水解1.0 μmole的N-苯甲酰-DL-精氨酸对硝基苯酰胺盐酸盐(BAPNA)。
3.2纯水 – 经去离子系统处理的水,在25ºC的电阻率大于或等于18MΩ•cm
4. 讨论
抑肽酶可以抑制以下反应:
N-苯甲酰-DL-精氨酸对硝基苯酰胺    胰蛋白酶   > Nα-苯甲酰-DL-精氨酰+对硝基苯胺
5. 责任
经过培训的分析服务实验室人员有责任遵守本文所述流程。
6. 安全性
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7. 条件:
温度= 25°C,pH = 7.8,A405nm,光程= 1 cm 
7.2 方法:
连续光谱法速率测定
7.3 试剂:
7.3.1   200 mM三羟乙基胺缓冲液,20 mM氯化钙,pH 7.8,25°C(缓冲液)
采用纯水、三乙醇胺盐酸盐Sigma-Aldrich货号T1502)溶液和无水氯化钙(如,Sigma-Aldrich货号C3881)制备37.1 mg/ml溶液。采用1 M NaOH将pH在25°C下调至7.8。
7.3.2   N-苯甲酰-DL-精氨酸对硝基苯酰胺溶液(BAPNA)
采用纯水和N-苯甲酰-DL-精氨酸对硝基苯酰胺(Sigma-Aldrich货号B4875)制备1.0 mg/ml溶液。
7.3.2.1   使用前和使用期间,将溶液25°C储存,确保运行期间核心反应混合物处于25°C。
7.3.2.2   如果溶液混浊,温和加热继续搅拌(但不要超过65ºC),直至溶液变澄清。请勿使用变黄的溶液,因为这表示底物因过热而出现化学分解。
7.3.3   1 mM 盐酸溶液(HCl)
采用纯水和盐酸(如,Sigma-Aldrich货号H3162)制备100 ml盐酸溶液。
7.3.4   胰蛋白酶溶液(胰蛋白酶
临使用前,采用低温的试剂7.3.4 (HCl)制备一份含1040-1560 units/mL胰蛋白酶(III型,Sigma-Aldrich货号T4665或同等制剂)的溶液。
7.3.4.1   未抑制情况下的速率必须为 ∆A405nm/min介于0.08-0.12之间。采用低温的试剂7.3.4 (HCl)制备调整试剂试剂7.3.4(胰蛋白酶)的浓度,直至结果处于此范围内。
7.3.5   0.85% (w/v) 氯化钠溶液(NaCl)
使用纯Sigma-Aldrich货号S0817或同等制剂。
7.3.6   抑肽酶抑制剂溶液(抑制剂
临使用前,采用低温的试剂(NaCl)制备含0.065-0.080 TIU/ml的溶液。
7.3.6.1   为保证检测有效,抑制百分比(%)必须介于40和60%之间。使用低温试剂7.3.5 (NaCl)调整试剂7.3.6(抑制剂)浓度,直至结果处于此范围内。
7.4 检测方法
7.4.1   7.4.2    将下列试剂(ml)加入适宜的培养皿中:
未抑制
抑制
空白样
试样
试样
试剂7.3.1(缓冲液
1.600
1.600
1.600
试剂7.3.3 (HCl)
0.200
----
----
试剂7.3.4 (胰蛋白酶
----
0.200
0.200
试剂7.3.5 (NaCl)
0.200
0.200
----
试剂7.3.6 (抑制剂)
----
----
0.200
7.4.3   倒置混匀,等待温度调至25°C。使用适宜的恒温分光光谱仪监测A405nm直至最后恒定。然后加入:
试剂7.3.2 (BAPNA)
1.000
1.000
1.000
7.4.3   立即倒置混匀,记录大约5分钟内的A405nm增量。根据未抑制试样的最大线性速率获取∆ A405nm/min值,然后采用相同方法计算抑制试样和空白溶液的A405nm/min。
TIU/ml =
(ΔA405nm/min(未抑制) - ΔA405nm/min(抑制)(df)
(9.96)(mL 抑肽酶/mL RM)
其中:
TIU = 胰蛋白酶抑制剂单位
df = 稀释系数
9.96 = 对硝基胺苯在405nm处的摩尔消光系数
RM = 反应混合物
TIU/mg 固体 =
TIU/ml
mg固体/ml
抑制率(%)=
(ΔA405nm/min(未抑制) - ΔA405nm/min(抑制) X 100
(ΔA405nm/min(未抑制) - ΔA405nm/min(空白样))
7.6 最终检测体系浓度:
在3.00 mL反应混合物中,终浓度为107 mM三乙醇胺、11 mM氯化钙、0.03% (w/v) N-苯甲酰-DL-精氨酸对硝基苯酰胺、0.07 mM盐酸、208-312单位胰蛋白酶、0.057% (w/v)氯化钠和0.013 – 0.015胰蛋白酶抑制剂单位抑肽酶。
7.7 备注
7.3.1   除非另行说明,所有货号均为Sigma货号。
8. 参考文献和附件
8.1 Fritz, H., Hartwich, G., Werle, E., Hoppe-Seylers Zeitschrift Für Physiologishche Chemie (Berlin) 345, 150-167 (1966).
8.2 Kassell, B., Methods in Enzymology XIX, 844-852 (1970).
8.3 Replaces PROC-DEK-OP-002996 (v1)
9. 审批
本文档将采用DocCompliance (QUMAS)生成的电子审核、批准和签名。如果需要带有签名验证的硬拷贝,请打印“供使用”副本。
材料