漆酶的酶学测定(EC 1.10.3.2)
 1. 目标
为了标准化漆酶酶学测定的程序步骤。
 2. 范围
该程序步骤的范围是所有具有漆酶活性特化的产品。
 3. 定义
一个单位是指使用丁香醛连氮作为底物,在pH 6.5、30℃下,3 mL反应体积中每分钟产生0.001的DA530nm。
 4. 讨论
丁香醛连氮 + O2   漆酶   > 氧化丁香醛连氮 + 2H2O
 5. 责任
分析服务人员有责任遵循本书面实验方案。
 6. 安全
请参见有害物质的安全数据表(SDS)和适当的操作处理注意事项。
 7. 程序步骤
7.1 条件:
T = 30°C, pH = 6.5, A530nm, 光程 = 1 cm
7.2 方法:
连续分光光度测定
7.3 试剂:
7.3.1   100 mM磷酸钾缓冲液,pH 6.5,30°C(缓冲液)
(使用一元无水磷酸钾,产品编号:P5379,和去离子水,制备100 mL。在30°C下用1 M KOH调节至pH 6.5。)
7.3.2   0.216 mM丁香醛连氮溶液(SYR
(使用丁香醛连氮,产品编号:S7896,和无水甲醇,制备3 mL。)
7.3.3   漆酶酶溶液(漆酶
(在使用前,立即在冷的去离子水中制备含有25-50单位/mL漆酶的溶液。)
7.4 测试方法
将以下试剂移液到合适的小管中(以毫升计):
  测试 空白
去离子水(试剂7.3.2) ------- 0.50
缓冲液(试剂7.3.2) 2.20 2.20
漆酶(试剂7.3.2) 0.50 -------
平衡至30°C。使用适当恒温的分光光度计监测A530nm直至恒定。然后添加:
  测试 空白
SYR 0.30 0.30
反转混合,并记录A530nm的增加约10分钟。获得DA530nm/min。对测试和空白样均使用最大线性速率。
7.5 计算
单位/ml酶 =
ΔA530nm 样品 = A530nm/min 测试 - A530nm/min 空白) (df)
                                   (0.001)(0.5)
df = 稀释因子
0.001 = 在pH 6.5、30℃下,3 mL反应混合物中每单位漆酶的变化,其单位为A530nm/min
0.5 = 所使用的酶的体积(以毫升计)
   7.5.2.4 单位/mg固体   = 单位/mL酶
mg固体/mL酶
7.6 最终测定浓度:
在3.00 mL反应混合物中,终浓度为73 mM磷酸钾,0.02 mM丁香醛连氮,10%甲醇,和12.5至25.0单位漆酶。
 8. 参考文献和附件
Ride, J.P. (1980) Physiological Plant Pathology, 16, 187-196.
 9. 审批
  正楷姓名 签名 职位 日期
编写人: Gene McNaughton Gene McNaughton 起草人 09/02/03
批准人: David Lintz David Lintz 主管 09/03/03
批准人: Jeff D. Heiland Jeff D. Heiland 质量保证 09/03/03
 材料