酶促检测神经氨酸酶
(EC 3.2.1.18) N-乙酰神经胺乳糖作为底物
1. 目标
标准化神经氨酸酶的酶活性测定方法。
2. 适用范围
2.1. 该操作步骤用于可通过酶促测定法测定神经氨酸酶成分的所有产品。
2.2. 不可用于测定来自新城疫病毒的神经氨酸酶(Sigma-Aldrich货号N5146),或来自化脓性链球菌的神经氨酸酶(Sigma-Aldrich货号 N5271)。
3. 定义
3.1.单位定义 – 在pH 8.0、温度37°C条件下,一个单位每分钟可使用N-乙酰神经胺乳糖作为底物释放出1.0 μmole乙酰神经氨酸。
3.2 纯水 – 经去离子系统处理的水,在25ºC的电阻率大于或等于18MΩ•cm
3.3. NANA – N-乙酰神经氨酸
4. 讨论
N-乙酰神经胺乳糖 + H2O    Neuraminidase   > NANA + 乳糖
5. 责任
任何分析服务实验室人员有责任遵守本文所述流程。
6. 安全性
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7. 操作步骤
7.1 条件:
7.1.1   T = 37ºC
7.1.2   pH 5.0
7.1.3   A550nm
7.1.4   光程 = 1 cm
7.2 方法:
比色法
7.3. 试剂
7.3.1   16mM乙酸钠缓冲液,在20°C条件下的pH值为4.8
7.3.1.1   以纯水为溶剂,使用无水醋酸钠(Sigma-Aldrich货号S8750)和氯化钙二水合物制备(Sigma-Aldrich货号C3881)100 ml缓冲液。
7.3.1.2   在37°C下,使用1 M HCl调整pH至5.0。
7.3.1.3   仅来自霍乱弧菌的神经氨酸酶需要钙离子。但存在的钙离子并不会干扰其他来源神经氨酸酶的活性。
7.3.2   1.0% (w/v) N-乙酰神经胺乳糖(2→3) isomer溶液(NAN-乳糖)
7.3.2.1   采用试剂7.3.1和N-乙酰神经胺乳糖(Sigma-Aldrich 货号A3307 )制备0.85 mg/ml溶液。
7.3.2.2   此检测体系在低于底物Km值的情况下运行。2→3 isomer浓度保持0.085% (w/v)非常重要。请根据实际情况校正水和异构体含量。
7.3.3   0.2% (w/v) 牛血清白蛋白溶液(BSA)
采用纯水和牛白蛋白(Sigma-Aldrich货号 A6003)制备2 mg/ml溶液。
7.3.4   5% (w/v) 磷钨酸溶液 (PT)
采用2.5 M HCl和游离酸磷钨酸(Sigma-Aldrich货号P4006)制备50 mg/mL溶液。
7.3.5   神经氨酸酶溶液(
使用前,采用低温试剂7.3.3现配约含0.03 – 0.09 unit/ml神经氨酸酶的溶液。
7.3.6   9 M磷酸溶液(PAS)
采用纯水和磷酸(Aldrich货号215104)制备20 mL溶液。
7.3.7   200 mM过碘酸钠溶液 (Per)
采用试剂7.3.6和过磷酸钠(Sigma-Aldrich货号S1878)制备10 mL溶液。
7.3.8    含50 mM硫酸和500 mM硫酸钠溶液的10% (w/v) 亚砷酸钠溶液 (Ars)
采用纯水、亚砷酸钠(Sigma-Aldrich货号S7400)、硫酸(Aldrich货号258105)和无水硫酸钠(Sigma-Aldrich货号S9627)制备50 mL溶液。
7.3.9   含500mM 硫酸钠溶液的0.6% (w/v) 硫代巴比妥酸(TBA)
采用纯水、2-硫代巴比妥酸(Sigma-Aldrich货号T5500)和无水硫酸钠(Sigma-Aldrich货号S9627)制备200 mL溶液。
7.3.10   5% (v/v) HCl丁醇溶液(But)
将5 mL浓缩HCl(Aldrich货号258148)和95 mL n-丁醇(Sigma-Aldrich货号B0878)混合,制备溶液。
7.3.11   0.20 mM N-乙酰神经氨酸标准溶液(NANA)
采用纯水和N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich货号A2388)制备100 mL溶液。
7.4 酶孵育检测法
7.4.1   将下述试剂(ml)加样到适宜的容器中:
    Test
  试样 空白试样
试剂7.3.1(缓冲液 0.20 0.20
试剂7.3.2 (NAN-乳糖 0.20 0.20
7.4.2   Mix by inversion and equilibrate to 37oC. Then add:
试剂7.3.5 ( 0.10 ------
试剂7.3.3 (BSA) ------ 0.10
7.4.3   Immediately mix by inversion and incubate at 37oC for exactly 10 minutes. Then add:
试剂 7.3.4 (PT) 0.50 0.50
7.4.4   即刻倒转、低速离心3分钟混匀。
7.5 标准曲线
7.5.1   将下述试剂(ml)加样到适宜的容器中:
              Std
  Std 1 Std 2 Std 3 Std 4 Std 5 Std 6 标准空白样
试剂7.3.11 (NANA) 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 -----
纯水 0.45 0.40 0.30 0.20 0.10 ----- 0.50
试剂7.3.4 (PT) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
7.5.2 即刻倒转、低速离心3分钟混匀。
7.6 显色反应
7.6.1   将下述试剂(ml)加样到适宜的容器中:
    Test             Std
  试样 空白试样 Std 1 Std 2 Std 3 Std 4 Std 5 Std 6 Blank
试样上清液 0.50 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------
空白试样上清液 ------- 0.50 ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------
Std 1上清液 ------- ------- 0.50 ------- ------- ------- ------- ------ ------
Std 2上清液 ------- ------- ------- 0.50 ------- ------- ------- ------ ------
Std 3上清液 ------- ------- ------- ------- 0.50 ------- ------- ------ ------
Std 4上清液 ------- ------- ------- ------- ------- 0.50 ------- ------ ------
Std 5上清液 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 0.50 ------ ------
Std 6上清液 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 0.50 ------
标准空白样上清液 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 0.50
试剂7.3.7 (Per) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
7.6.2   倒置混匀并25°C 孵育20分钟。然后加入:
试剂7.3.8 (Ars) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00
7.6.3  涡旋直至黄棕色显色消失,然后加入:
试剂7.3.9 (TBA)
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
7.6.4   转移到沸水浴中孵育15分钟,冷却至室温,然后加入:
试剂7.3.10 (But) 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
7.6.5   振荡或涡旋溶液,直至大多数粉色成分从下层提取出来。
7.6.6   ~1000 rpm低速离心2-3分钟。
7.6.7   将上层溶液转移至适当的比色皿中,然后立即记录试样、空白试样、标准品和标准空白样的A550nm
7.7 计算
7.7.1 标准曲线:
7.7.1.1   ΔA550nm 标准品 = A550nm 标准品– A550nm 标准空白
7.7.1.2   绘制标准品的ΔA550nm相对N-乙酰神经氨酸微摩尔量的关系图。计算并记录斜率、y轴截距和线性回归(r2)。
7.7.2 样品测定
7.7.2.1   使用标准曲线确定释放的N-乙酰神经氨酸微摩尔量。
7.7.2.2.
  单位/mL 酶= (释放的NANA得μmole数)(df)
(0.10)(10)
df =稀释系数
0.10 = =使用的酶的体积(以毫升计)或
10 =每活力单位定义的测定时间(以分钟计)
7.8 最终检测浓度
在0.50 ml反应混合物中,终浓度为80 mM醋酸钠、1.6 mM氯化钙、0.034% (w/v) N-乙酰神经胺乳糖(2→3 isomer),0.04% (w/v)牛血清白蛋白,以及0.003 – 0.009神经氨酸酶。
8. 参考文献和附件
8.1 Schneir, M.L. and Rafelson, M.E., Jr. (1996) Biochim. Biophys. Acta. 130, 1-11.
8.2 Cassidy, J.T., Jourdia, G.W., and Roseman, S. (1965) J. Biol. Chem. 240, 3501-3506.
8.3 Warren, L. (1959) J Biol. Chem. 234, 1971-1975.
9. 批准
本文档将采用DocCompliance (QUMAS)生成的电子审核、批准和签名。如果需要带有签名验证的硬拷贝,请打印“供使用”副本。
材料