植酸酶的酶促检测(EC 3.1.3.8)
 文档记录
源自操作步骤SSPHYT02。包括模板根据现行SOP规范更新和整合注意事项到操作步骤。参阅SOP-DEK-ENZ18。
 1. 目的
测定植酸酶(货号 P9792)的活性。
 2. 适用范围
包括以下反应:
植酸 + H2O    植酸酶   > p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP + Pi
 3. 定义
3.1.    纯水 - 去离子系统的水,25°C下电阻率18MΩcm。
3.2.    p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP = p-肌-肌醇 1,2,4,5,6- 五磷酸
3.3.    植酸 = 肌-肌醇六(二氢磷酸)
3.4.    Pi = 无机磷酸
3.5.    植酸酶的单位定义 = 在pH 2.5、37°C下,一个单位每分钟将从4.2 X 10-2 M 植酸中释放1.0 μmol无机磷酸。
 4. 讨论
4.1.    植酸 + H2   植酸酶   > p-myo-inositol 1,2,4,5,6-PKP + Pi
4.2.    方法 = 比色测定,温度(T) = 37°C,pH = 2.5, A400nm ,光程 = 1cm
 5. 责任
我们所有工作人员都有责任遵循本书面操作规程。
 6. 安全
测定开始之前,请参阅每种化学品的MSDS。
 7. 操作步骤
7.1 试剂
7.1.1 200 mM甘氨酸缓冲液,pH 2.8、37°C(Buffer)
7.1.1.1.    配制100 ml,用纯水溶解甘氨酸,盐酸,货号 G7126
7.1.1.2.     用1 M NaOH或1 M HCl将pH在37°C下调至2.5。
7.1.2.      44.1 mM植酸溶液,pH 2.5、37°C(Phytic Acid)
7.1.2.1.    配制 10 ml,试剂7.1.1溶解植酸,二钾盐,货号 P5681
7.1.2.2.     用1M HCl将pH在37°C下调至2.5。
7.1.3.     5% (w/v) 钼酸铵溶液(Amm Moly)
配制100 ml,纯水溶解钼酸,四水铵盐,货号 M0878
7.1.4 5N 硫酸溶液
配制 100 ml,纯水溶解硫酸, 95-98%, A.C.S.试剂,货号 258105
7.1.5 丙酮
丙酮, A.C.S.试剂级,货号 179124
7.1.6 显色剂(CRS)
7.1.6.1 配制100 ml,25 ml试剂7.1.3加入到25 ml试剂7.1.4和50 ml试剂7.1.5。
7.1.6.2 混匀并立即使用。
7.1.6.3 新鲜配制。
7.1.7 50 mM磷酸钾溶液(P Std.)
配制10 ml,用去离子水溶解磷酸钾,一元,无水,货号 P5379
7.1.8 植酸酶溶液(Enzyme)
现用现配,用低温试剂7.1.1配制包含0.5-2.0 单位/ml 植酸酶的溶液。
7.2.     步骤——空白/试样制备
7.2.1.     将下列试剂移液转入(按ml)一个4 dram小瓶(vial):
  试样 空白
试剂7.1.2 (Phytic Acid) 0.50 0.50
7.2.2.    平衡到37°C,然后添加:
试剂7.1.8 (Enzyme) 0.025 ----
试剂7.1.1 (Buffer) ---- 0.025
7.2.3.     立即倒置混匀并在37°C下孵育整整30min。然后添加
试剂7.1.6 (CRS) 4.00 4.00
纯水 0.025 0.025
7.2.4.    涡旋混匀,然后将溶液转移到适宜的容器中,使用适宜的分光光度计记录试样和空白样的A400nm
7.3.    步骤-标准曲线:
7.3.1 将下列试剂移液转入(按ml)适宜的容器中:
  标准样 1 标准样 2 标准样 3 标准样 4 标准样 5 标准空白样
纯水 0.04 0.03 0.02 0.01 ---- 0.05
试剂7.1.7(P Std.) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 ------
试剂7.1.2 (Phytic Acid) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
7.3.2 涡旋混匀并在37°C下孵育30分钟。然后添加:
试剂7.1.6 (CRS) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
7.3.3 涡旋混匀,然后将溶液转移到合适的比色皿中,使用适宜的分光光度计记录标样和标样空白的A400nm
7.4.    计算
7.4.1 标准曲线
7.4.1.1 ΔA400nm标样 = A400nm标样 - A400nm标样空白
7.4.1.2 绘制ΔA400nm相对磷酸μmol量的标准曲线。
7.4.2 样品测定
7.4.2.1 ΔA400nm试样 = A400nm试样 - A400nm试样空白
7.4.2.2 使用标准曲线测定释放磷酸的μmol量。
7.5.2.3
单位/ml酶=
   (释放磷酸的µmol量)(df)
               (30)(0.025)
其中:
    df = 稀释因子
30 =每定义单位的检测时间(分钟)
0.025 = 所用酶的容积(ml)
7.4.2.4
单位/mg 固体 =
单位/mL 酶
mg固体/mL酶
 8. 参考文献和附件
Heinonen, J.K. and R.J. Lahti (1981) Analytical Biochemistry113, 313-317.
 9. 审批
本文档将采用DocCompliance (QUMAS)生成的电子审核、批准和签名。如果需要带有签名验证的硬拷贝,请打印“供使用”副本。
 材料