铁螯合物溶液 – 植物组织培养方案
 准备 1L 的 10 X 铁螯合物溶液:
  1. 溶解七水合硫酸亚铁 0.278g(产品编号   F8263 )溶于 350 mL 组织培养级水中(产品编号 W3500)。可能需要加热。
  2. 使用组织培养级水 350 mL溶解 0.3725g EDTA 二钠(产品编号   E6635 )。可能需要加热。
  3. 当两种成分都溶解后,合并溶液,用组织培养级的水使最终体积达到 1 L。这将形成一种清晰的黄色溶液。(组分的浓度基于 MS 基础盐配方中存在的组分,并在 McCown 的木本植物培养基中使用)。
 替代方法 – 制备 1L 的 200 X 铁螯合物原液:
  1. 将 7.45g EDTA 二钠(产品编号   E6635 )溶于 900 mL 组织培养级水中。在室温 (25-27℃) 下 20 min 内得到澄清溶液。
  2. 逐步加入 5.52g 七水合硫酸亚铁(产品编号 F8263)。立即得到澄清的黄色溶液。
  3. 将铁螯合物原液储存在琥珀色的瓶子中,以保护其免受光照。
  4. 用 5 mL 200 X 铁螯合物储备液配制 1 L 培养基,需要 27.8 mg/L 硫酸亚铁和 37.25 mg/L EDTA 二钠盐(如 Murashige 和 Skoog,1962; Gamborg 等人,1968;Lloyd 和 McCown,1981)。
 材料