准备起子培养物
  1. 从新划线的平板上挑取单个菌落,并接种至3到5mL培养基中以获得起子培养物。
  2. 使用适当的抗生素,在37°C*、250-300 rpm下摇瓶培养约8小时。
  3. 将起子培养物接种于过夜培养物中。在装有适当体积培养基的大烧瓶中以1:500至1:1000的比例稀释起子培养物,并在37℃*下孵育12至16小时,同时以250-300rpm进行摇瓶培养。
*该温度适用于标准的大肠杆菌。一些细菌需要不同的培养温度。
 材料